Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein A/Protein G og Magnet Starter Pack
Artikelnummer. 15700817
Skift visning
Mængde:
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15700817 40 reaktioner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15700817 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10015D
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
De Dynabeads Protein A/Protein G og Magnet Starter Pack kombineres Dynabeads Protein A og Dynabeads Protein G magnetiske perler til immunpræcipitation med den magnet, der foretrækkes til brug med 1,5 ml mikrocentrifugerør for nem køb.
Pladsbesparende design med vores mindste termiske cykler-fodaftryk
  • Fleksibelt modulopbygget design sparer plads på dækket
  • Det separate kontrolpanelmodul giver fleksibilitet ved integration på robotdækket
  • Valg af kabler på 10 cm, 1 meter og 3 meter
Automatiserede låg og cykler funktioner
  • 384-brønds blok
  • Det automatiserede låg er kompatibelt med programmering for nem håndfri betjening med væskehåndtering eller pladestablere
  • Det opvarmede låg glider fremad for at dække pladeredet, hvilket sikrer termisk kontakt og eliminerer fordampning
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sættets indhold 1 ml Dynabeads Protein A perler; 1 ml Dynabeads Protein G-perler; 1 x DynaMag-2 magnet
Indhold og opbevaring Butik Dynabeads ved –28°C.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje DynaMag, Dynabeads
Mængde 40 reaktioner
Til brug med (applikation) Immunpræcipitation
Type Magnet startpakke
Ligand type Protein A/G