Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein A og magnet startpakke
Artikelnummer. p-7110987 Shop alle Applied Biosystems produkter
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
40 reaktioner
Artikelnummer. 15721657
Brand: Invitrogen™ 10016D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Dynabeads Protein A og Magnet Starter Pack kombineres Dynabeads Protein A magnetiske perler til immunfældning med den magnet, der foretrækkes til brug med 1,5 mL mikrocentrifugerør af hensyn til køb.
Pladsbesparende design med vores mindste termiske cykler-fodaftryk
  • Fleksibelt modulopbygget design sparer plads på dækket
  • Separat kontrolpanelmodul giver fleksibilitet ved integration på robotdækket
  • Vælg mellem 10 cm, 1 meter og 3 meter kabelmuligheder
Automatiserede låg og cykler funktioner
  • 384-brønds blok
  • Automatiseret låg er kompatibelt med programmering for nem håndfri betjening med væskehåndtering eller pladestablere
  • Opvarmet dæksel glider fremad for at dække pladereden, hvilket sikrer termisk kontakt og eliminerer fordampning
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Produktet indeholder:
•5 ml Dynabeads Protein A perler
• 1 x DynaMag-2 magnet
Butik Dynabeads ved 28–°C.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje DynaMag , Dynabeads
Mængde 100 reaktioner
Type Magnet startpakke
Ligand type Protein A