Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein A og magnet startpakke
Artikelnummer. 15721657 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
40 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
15721657 100 reaktioner
15711657 40 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15721657 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10016D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Dynabeads Protein A og Magnet Starter Pack kombineres Dynabeads Protein A magnetiske perler til immunfældning med den magnet, der foretrækkes til brug med 1,5 mL mikrocentrifugerør af hensyn til køb.
Pladsbesparende design med vores mindste termiske cykler-fodaftryk
  • Fleksibelt modulopbygget design sparer plads på dækket
  • Separat kontrolpanelmodul giver fleksibilitet ved integration på robotdækket
  • Vælg mellem 10 cm, 1 meter og 3 meter kabelmuligheder
Automatiserede låg og cykler funktioner
  • 384-brønds blok
  • Automatiseret låg er kompatibelt med programmering for nem håndfri betjening med væskehåndtering eller pladestablere
  • Opvarmet dæksel glider fremad for at dække pladereden, hvilket sikrer termisk kontakt og eliminerer fordampning
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Produktet indeholder:
•5 ml Dynabeads Protein A perler
• 1 x DynaMag-2 magnet
Butik Dynabeads ved 28–°C.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje DynaMag , Dynabeads
Mængde 100 reaktioner
Type Magnet startpakke
Ligand type Protein A