Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein A IP Kit og Magnet Starter Pack
Beskrivelse
Pladsbesparende design med vores mindste termiske cykler-fodaftryk
- Fleksibelt modulopbygget design sparer plads på dækket
- Det separate kontrolpanelmodul giver fleksibilitet ved integration på robotdækket
- Valg af 10 cm, 1 meter og 3 meter kabelmuligheder
Automatiserede låg og cykler funktioner
- 384-brønds blok
- Det automatiserede låg er kompatibelt med programmering for nem håndfri betjening med væskehåndtering eller pladestablere
- Det opvarmede låg glider fremad for at dække pladeredet, hvilket sikrer termisk kontakt og eliminerer fordampning
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Sættets indhold | 2 ml Dynabeads Protein A perler; 16 mL antistofbindings- og vaskebuffer; 28 ml vaskebuffer; 1 ml elueringsbuffer; 1 x DynaMag-2 magnet |
| Indhold og opbevaring | Butik Dynabeads ved –28°C. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | DynaMag , Dynabeads |
| Mængde | 40 reaktioner |
| Til brug med (applikation) | Immunpræcipitation |
| Type | IP Kit og Magnet Starter Pack |
| Ligand type | Protein A |