Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Silane
Beskrivelse
Et fremragende værktøj til meget forudsigelig og konsekvent ekstraktion og isolering af nukleinsyrer fra biologiske prøver, efter en simpel magnetisk adskillelsesprotokol. Bemærk venligst, at dette er et enkeltstående produkt, der kun indeholder Dynabeads™ i en lagerbuffer. Vores produkter Dynabeads™ SILANE genomisk DNA (Kat.nr. 370-12D) eller Dynabeads™ SILANE viral NA (Kat.nr. 370-11D) inkluderer de passende buffere og protokoller, du skal bruge for at udtrække henholdsvis genomisk DNA eller virale nukleinsyrer.
Magnetiske partikler fra alternative leverandører har ofte en tilfældig størrelsesfordeling, overfladeareal og bindingskapacitet. Dette kan kompromittere reproducerbarheden af dine resultater. Med Dynabeads™ MyOne™ SILANE er du sikret en højere følsomhed, kapacitet og ydeevne.
Den lille μ1 m Dynabeads™ MyOne™ SILANE har en optimeret silica-lignende overfladekemi og et højt specifikt overfladeareal, hvilket giver en effektiv kinetik og en høj følsomhed i nukleinsyrefangst. Deres ensartede størrelse og overfladeareal sikrer også reproducerbare resultater. Produktet holder velrenommeret Dynal™ høje standarder med hensyn til reproducerbarhed inden for og mellem partier og automatiseringsevne.
Fordele
- Meget forudsigelig binding pr. mg perler
- Høj følsomhed, der giver mulighed for en lav detektionsgrænse
- Til isolering af viralt DNA/RNA, totalt RNA, genomisk DNA mv.
- Isolerer både DNA og RNA
- Hurtigere end spin kolonner
- Mere omkostningseffektiv, men yder alligevel på samme niveau som spin-søjler
- Automationsvenlig (langsom sedimentationshastighed + høj magnetisk mobilitet)
- Tilpasset kundernes krav på en tilpasset OEM-basis
Applikationer
- Isolering af totale nukleinsyrer (DNA ⁄RNA) fra typiske biologiske prøver (f.eks. serum/plasma, fuldblod osv.)
- Velegnet til automatiserede analyser.
- Der er udviklet dedikerede sæt til isolering af virale nukleinsyrer og genomisk DNA (tilgængelig separat).
Yderligere info
Validering og tilpasning (perle, buffer, protokol eller format) kan gøres tilgængelig på en tilpasset OEM-basis. For yderligere information og pristilbud på større mængder af det silica-lignende Dynabeads™ MyOne™ SILANE, kontakt os venligst på: ivd@invitrogen.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 40 mg/mL |
| Indhold og opbevaring | Leveres i en koncentration på 40 mg/ml. 5 mL samlet volumen, tilstrækkeligt til 96 isolationer. Opbevares ved: 2 °C til 8 °C. |
| Produkttype | SILANE |
| Produktlinje | DYNAL, Dynabeads, MyOne |
| Mængde | 5 ml |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Overfladefunktionalitet | Silanol (silica-lignende) |
| Diameter (metrisk) | 1 μm |