Få mere at vide
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX4 Mixer
Artikelnummer. 10059022 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Dynabeads™ Prøveblandere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10059022 Dynabeads™ Prøveblandere Hver
1 options
Artikelnummer. 10059022 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 15910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Dynabeads™ MX4 Mixer
The Dynabeads™ MX4 Mixer combines Dynabeads™ MX Mixer Base (Cat. No. 159-02) and MPC™-S Mixing Head (Cat. No. 159-11). Designed to hold two MPC™-S sample racks (Cat. No. A13346); capacity up to 12 microcentrifuge tubes.
Dynabeads™ MX mixers provide continuous gentle motion to obtain optimal binding of Dynabeads™ with targets (e.g., cells, proteins, nucleic acids). Variable speed (5-40 rpm). Can be operated in both cold and warm conditions (4-37°C). Inter-changeable heads accommodate different tube sizes and sample volumes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 5 to 40 rpm
Spænding 12 VDC
Temperaturområde (metrisk) 4°C to 37°C
Strømstyrke 0.5 A
Produkttype Mixer
Dimensioner (L x B x H) 6 x 6 x 10 in. (20 x 15 x 25 cm)
Højde (engelsk) 10 in.
Højde (metrisk) 25 cm
Længde (engelsk) 6 in.
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (engelsk) 6 in.
Bredde (metrisk) 15 cm
Til brug med (udstyr) Dynabeads™ Prøveblandere