Få mere at vide
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX2 mixer
Product Code. 10455133 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Til brug med (udstyr):
Dynabeads™ Prøveblandere
Unit Size:
Hver
Product Code. Til brug med (udstyr) unitSize
10455133 Dynabeads™ Prøveblandere Hver
1 options
Product Code. 10455133 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 15908
Dynabeads™ MX2 mixer
De Dynabeads™ MX2 Mixer mejetærskere Dynabeads™ MX Mixer Base (Kat. Nr. 159-02), Mixer Turret (Kat. Nr. 159-06) og 8-rørs blandehjul (Kat. Nr. 159-04). Designet til prøverør med en diameter på fra 15 til 27 mm.
Dynabeads™ MX mixere giver kontinuerlig blid bevægelse for at opnå optimal binding af Dynabeads™ med mål (f.eks. celler, proteiner, nukleinsyrer). Variabel hastighed (5-40 rpm). Kan betjenes i både kolde og varme forhold (4-37 °C). Udskiftelige hoveder kan rumme forskellige rørstørrelser og prøvevolumener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 5 til 40 rpm
Spænding 12 VDC
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 37 °C
Strømstyrke 0,5 A
Rørstørrelse 15 til 27 mm
Produkttype Blander
Dimensioner (L x B x H) 6 x 6 x 10 tommer. (20 x 15 x 25 cm
Højde (engelsk) 10''
Højde (metrisk) 25 cm
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 15 cm
Til brug med (udstyr) Dynabeads™ Prøveblandere
Antal stillinger 8