Få mere at vide
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX Mixer Base
Artikelnummer. 10272963 Shop alle Applied Biosystems produkter
Til brug med (udstyr):
Dynabeads™ Prøveblandere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10272963
Brand: Applied Biosystems™ 15902
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dynabeads™ MX Mixer Base
Dynabeads™ MX mixere giver kontinuerlig blid bevægelse for at opnå optimal binding af Dynabeads™ med mål (f.eks. celler, proteiner og nukleinsyrer). Variabel hastighed (5-40 rpm). Kan betjenes i både kolde og varme forhold (4-37 °C). Udskiftelige hoveder og en revolverenhed er designet til at fastgøres til blanderens base og muliggøre brug med forskellige rørstørrelser og prøvevolumener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type MX Mixer Base
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) Dynabeads™ Prøveblandere