Få mere at vide
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX 12-rørs blandehjul
Artikelnummer. 10364393 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Dynabeads™ Prøveblandere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10364393 Dynabeads™ Prøveblandere Hver
1 options
Artikelnummer. 10364393 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 15903
Dynabeads™ MX 12-rørs blandehjul
Vedhæftning til Dynabeads™ MX Mixer Base (Kat. nr. 159-02). Designet til at indeholde 12 prøverør fra 1,5 ml (mikrocentrifuge) til 1,7 mm i diameter. Kræver brug af mixer revolver (kat. nr. 159-06) til fastgørelse på mixer base.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørkapacitet 1.5 mL
Produkttype Blandehjul
Til brug med (udstyr) Dynabeads™ Prøveblandere
Antal stillinger 12