Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Oprensningskit
Artikelnummer. p-7180324
Mængde:
5 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10190723
Brand: Invitrogen™ 61011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Kit er designet til enkel og hurtig isolering af rent, intakt polyadenyleret (polyA) mRNA direkte fra det rå lysat af dyre- og planteceller og -væv.
De Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Kit er designet til enkel og hurtig isolering af rent, intakt polyadenyleret (polyA) mRNA direkte fra det rå lysat af dyre- og planteceller og -væv. Det isolerede mRNA er velegnet til brug i alle nedstrømsapplikationer.
Fordele ved Dynabeads mRNA DIRECT Kit:
Hurtig —15 minutters procedure giver rent, intakt mRNA
Meget ren mRNA-isolering —bedste valg opstrøms for cDNA-syntese
Sensitiv mRNA-isolering —muliggør cDNA-syntese og cDNA-bibliotekskonstruktion fra ultrasmå startprøver (muliggør cDNA-bibliotekskonstruktion fra en enkelt celle)
Systemoversigt
Isoleringsprotokollen er afhængig af baseparring mellem polyA-resterne i 3'-enden af det meste mRNA, og oligo (dT) 25- resterne kovalent koblet til overfladen af Dynabeads . Andre RNA-arter, der mangler en polyA-hale, hybridiserer ikke til perlerne og vaskes let væk. Ribosomalt RNA, DNA, proteiner og små RNA-molekyler (såsom transfer-RNA, mikro-RNA og lille nukleolært RNA) binder sig ikke til perlerne og kasseres. RNase-hæmmende midler i lysis/bindingsbufferen sammen med stringente hybridiserings- og vaskebetingelser sikrer isolering af rent, intakt mRNA fra råprøver rige på RNase uden brug af stærke kaotrope midler. mRNA-oprensningskuglerne er specifikt målrettet mod og indfanger mRNA-transkriptomet fra en ekstrem bred vifte af rå startprøver (se protokol). 1 mg af Dynabeads Oligo (dT) 25 perler (200μ L) binder op til 2μ g mRNA. En typisk pattedyrcelle indeholder ca. –1030 pg totalt RNA, hvoraf 15% –er mRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
•5 ml Dynabeads oligo (dT) 25
• 30 mL lyse/
• bindingsbuffer 60 mL vaskebuffer
• A 30 mL vaskebuffer B
• 15 mL 10 mM Tris-HCl (elueringsbuffer)
Indeholder nok reagenser til 20 standardisolationer. Opbevares ved 2 til 8 °C.
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Oprensningstid 15 min.
Prøvetype Blod, Celler, FFPE og faste prøver, Flydende prøver (f.eks. serum), Planteprøver, RNA, Væv, Virale væsker, Gær
Endelig produkttype mRNA
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med høj kapacitet, manuelle protokoller, automatiserede protokoller
Til brug med (applikation) Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), cDNA-bibliotekskonstruktion, nukleasebeskyttelsesassays, Northern blotting, kloning
Produktlinje DYNAL , Dynabeads , mRNA DIRECT
Mængde 5 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål mRNA