Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Oprensningskit
Artikelnummer. 10563755
Skift visning
Mængde:
5 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10563755 10 ml Hver
10190723 5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563755 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 61012
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
10 ml Dynabeads oligo (dT) 25 , 60mL Lysis/Bindende Buffer, 120mL Vaskebuffer A, 60mL Vaskebuffer B, 15mL 10mM Tris-HCl (elueringsbuffer), Indeholder nok reagenser til 40 standardisolationer.
De Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Kit er designet til enkel og hurtig isolering af rent, intakt polyadenyleret (polyA) mRNA direkte fra det rå lysat af dyre- og planteceller og -væv.
Kittet Dynabeads™ mRNA DIRECT™ er designet til enkel og hurtig isolering af rent, intakt polyadenyleret (polyA) mRNA direkte fra det rå lysat i dyre- og planteceller og væv. Det isolerede mRNA er egnet til brug i alle nedstrøms anvendelser.
Fordele ved sættet Dynabeads mRNA DIRECT :
  • Hurtig – 15-minutters procedure giver rent, intakt mRNA
  • Meget ren mRNA-isolering – er det bedste valg opstrøms efter cDNA-syntesen
  • Følsom mRNA-isolering – muliggør cDNA-syntese og cDNA-bibliotekskonstruktion fra ultrasmå startprøver (muliggør cDNA-bibliotekskonstruktion fra en enkelt celle)
De Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Kit er designet til enkel og hurtig isolering af rent, intakt polyadenyleret (polyA) mRNA direkte fra det rå lysat af dyre- og planteceller og -væv. Det isolerede mRNA er velegnet til brug i alle nedstrømsapplikationer.
Fordele ved Dynabeads mRNA DIRECT Kit:
• Hurtig —15 minutters procedure giver rent, intakt mRNA
•Meget ren mRNA-isolering —bedste valg opstrøms for cDNA-syntese
•Sensitiv mRNA-isolering —muliggør cDNA-syntese og cDNA-bibliotekskonstruktion fra ultrasmå startprøver (muliggør cDNA-bibliotekskonstruktion fra en enkelt celle)
Systemoversigt
Isoleringsprotokollen er afhængig af baseparring mellem polyA-resterne i 3'-enden af det meste mRNA, og oligo (dT) 25- resterne kovalent koblet til overfladen af Dynabeads . Andre RNA-arter, der mangler en polyA-hale, hybridiserer ikke til perlerne og vaskes let væk. Ribosomalt RNA, DNA, proteiner og små RNA-molekyler (såsom transfer-RNA, mikro-RNA og lille nukleolært RNA) binder sig ikke til perlerne og kasseres. RNase-hæmmende midler i lysis/bindingsbufferen sammen med stringente hybridiserings- og vaskebetingelser sikrer isolering af rent, intakt mRNA fra råprøver rige på RNase uden brug af stærke kaotrope midler. mRNA-oprensningskuglerne er specifikt målrettet mod og indfanger mRNA-transkriptomet fra en ekstrem bred vifte af rå startprøver (se protokol). 1 mg af Dynabeads Oligo (dT) 25 perler (200μ L) binder op til 2μ g mRNA. En typisk pattedyrcelle indeholder ca. –1030 pg totalt RNA, hvoraf 15% –er mRNA.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
•10 ml Dynabeads Oligo (dt) 25 , °4
• C 60 ml lyse/bindingsbuffer; 4 °
•C 120 ml vaskebuffer A; 4 °
•C 60 ml vaskebuffer B; 4 °C
•15 ml 10 mM Tris-HCl; 4 °C
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Elueringsvolumen 10 til 100μ L
Prøvetype Celler, Planter, Plasma, Serum, Væv, Total RNA, Blod
Endelig produkttype mRNA
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Til brug med (udstyr) Automatiserede væskehåndteringssystemer
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, mikroarray analyse
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde Celler:≤ 10 6
Anlæg:≤
≤ 400 mg væv: 200 mg
Udbytte 2μ g mRNA pr. 200μ L perler (bindingskapacitet)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dynabeads mRNA DIRECT Purification Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.