Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Oprensningskit
Description
De Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Kit er designet til enkel og hurtig isolering af rent, intakt polyadenyleret (polyA) mRNA direkte fra det rå lysat af dyre- og planteceller og -væv. Det isolerede mRNA er velegnet til brug i alle nedstrømsapplikationer.
Fordele ved Dynabeads mRNA DIRECT Kit:
• Hurtig —15 minutters procedure giver rent, intakt mRNA
•Meget ren mRNA-isolering —bedste valg opstrøms for cDNA-syntese
•Sensitiv mRNA-isolering —muliggør cDNA-syntese og cDNA-bibliotekskonstruktion fra ultrasmå startprøver (muliggør cDNA-bibliotekskonstruktion fra en enkelt celle)
Systemoversigt
Isoleringsprotokollen er afhængig af baseparring mellem polyA-resterne i 3'-enden af det meste mRNA, og oligo (dT) 25- resterne kovalent koblet til overfladen af Dynabeads . Andre RNA-arter, der mangler en polyA-hale, hybridiserer ikke til perlerne og vaskes let væk. Ribosomalt RNA, DNA, proteiner og små RNA-molekyler (såsom transfer-RNA, mikro-RNA og lille nukleolært RNA) binder sig ikke til perlerne og kasseres. RNase-hæmmende midler i lysis/bindingsbufferen sammen med stringente hybridiserings- og vaskebetingelser sikrer isolering af rent, intakt mRNA fra råprøver rige på RNase uden brug af stærke kaotrope midler. mRNA-oprensningskuglerne er specifikt målrettet mod og indfanger mRNA-transkriptomet fra en ekstrem bred vifte af rå startprøver (se protokol). 1 mg af Dynabeads Oligo (dT) 25 perler (200μ L) binder op til 2μ g mRNA. En typisk pattedyrcelle indeholder ca. –1030 pg totalt RNA, hvoraf 15% –er mRNA.
Spécification
Spécification
| Indhold og opbevaring | •5 ml Dynabeads oligo (dT) 25 |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Oprensningstid | 15 min. |
| Prøvetype | Blod, Celler, FFPE og faste prøver, Flydende prøver (f.eks. serum), Planteprøver, RNA, Væv, Virale væsker, Gær |
| Endelig produkttype | mRNA |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med høj kapacitet, manuelle protokoller, automatiserede protokoller |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), cDNA-bibliotekskonstruktion, nukleasebeskyttelsesassays, Northern blotting, kloning |
| Produktlinje | DYNAL, Dynabeads, mRNA DIRECT |
| Mængde | 5 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Afficher plus |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.