Få mere at vide
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MPC™ -S (magnetisk partikelkoncentrator)
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
MPC™ -S blev designet specifikt til mikrobiologiske applikationer; det er blevet valideret med select Dynabeads™ til berigelse af E. coli O157:H7, Salmonella, non-O157 STEC, Cryptosporidium og Giardia. MPC™ -S kan bruges med både fødevareberigelsesprøvetyper såvel som vandprøver. Den kan rumme op til seks mikrocentrifugerør og har et optimalt arbejdsvolumenområde på 20μ l –2 ml.
Bemærk, at denne magnet kun er til mikrobiologiske anvendelser, ikke til eukaryote celleadskillelser. Kun til brug i fødevare- og miljøtest. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Format | 6 mikrorør |
| Til brug med (udstyr) | Dynabeads™ MPC™, Dynabeads™ Prøveblandere |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Produktlinje | Dynabeads™ |
| Mængde | 1 enhed |
| Prøvetype | Bakteriekultur |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |