Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Intakt virusberigelse
Artikelnummer. 17176088
Mængde:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
Artikelnummer. 17176088
Brand: Invitrogen™ 10700D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dynabeads Perler til intakt virusberigelse er 1-μ m stærke anionbytter magnetiske perler, der binder negativt ladede vesikler og molekyler.
Dynabeads Perler til intakt virusberigelse er 1-μ m stærke anionbytter magnetiske perler, der binder negativt ladede vesikler og molekyler. Perlerne kan berige for vira såsom, men ikke begrænset til, SARS-CoV-2 coronavirus, human immundefektvirus (HIV), respiratorisk syncytialvirus (RSV ), norovirus, adenovirus, enterovirus og ebola-, zika-, influenza A-virus.
Berigelsen er skånsom og hurtig og kan udføres på så lidt som 15 minutter. Virusset kan nemt fjernes fra perlerne i et yderligere 10-minutters frigivelsestrin.
De Dynabeads Intact Virus Enrichment perler kan også bruges til at isolere ekstracellulære vesikler (EV'er) ’og exosomer med den samme hurtige og effektive berigelses- og frigivelsesmetode. Succesfuld berigelse af exosomer er blevet udført fra cellekulturmedier og flydende biopsiprøver såsom serum, plasma og urin. Hertil kommer Dynabeads magnetiske perler giver mulighed for berigelse med høj gennemstrømning i kombination med et hvilket som helst af vores KingFisher-instrumenter, så både manuelle og automatiserede protokoller er tilgængelige.
Funktioner af Dynabeads Intact Virus Enrichment perler inkluderer:
Hurtig isolering —intakt virus eller ’EV s ind< 15 minutter
Enkel automatisering —96 prøver pr. kørsel med KingFisher Purification System
Funktionelt virus —det intakte virus kan anvendes i ethvert funktionelt assay
Slip —virussen kan frigives fra perlerne i∼ 10 minutter
Nedstrøms applikationer
Det berigede intakte virus kan bruges til yderligere virusvækst eller i alle nedstrøms funktionelle assays, proteinforskning (western, masse spec), oprensning af RNA til PCR osv. Derudover er viruslignende partikler (VLP'er), der kun indeholder virusspecifikke proteiner og ikke nukleinsyrer, i vid udstrækning brugt i viral proteomisk forskning. Dynabeads Intact Virus Enrichment-perler isolerer både levende og inaktiverede intakte vira og VLP'er.
Dynabeads Intact Virus Enrichment-perler isolerer også EV'’er og exosomer og kan, udover ovenstående applikationer, påvises ved flowcytometri ved brug af det Dynabeads-baserede Exosome-Human CD81 Flow Detection Reagent (Kat. Nr. 10622D), for eksempel, eller de tilsvarende Dynabeads-baserede (CD1C009- eller CD6209- eller CD6209- eller CD6209-)produkter for CD81. (Kat. nr. 10606D). Til analyse af andre mål kan det Dynabeads-baserede Exosome-Streptavidin isolations-/detektionsreagens (kat. nr. 10608D) bruges i kombination med biotinylerede detektionsantistoffer.
Nem og effektiv protokol
Efter en hurtig vask af perlerne inden brug Dynabeads Intact Virus Enrichment-perler sættes til prøven i et kort 10-minutters inkubationstrin. Vask den perlebundne virus én gang på en DynaMag magnet for at fjerne det ubundne mål og tilføje en passende buffer i 10 minutter i henhold til manualen (nedenfor), hvis frigivelse fra perlerne er påkrævet. Denne hurtige og effektive isolering af vira og ’EV'er er en forbedring fra de traditionelle og kedelige ultracentrifugeringsmetoder, der også kræver stort og dyrt udstyr og giver tvivlsomt udbytte.
Automatisering klar med KingFisher Purification System
Dynabeads magnetiske perler er ideelle til berigelse med høj kapacitet. Denne proces kan automatiseres ved hjælp af et hvilket som helst af vores KingFisher prøverensningssystemer eller væskebehandlere.
Kommerciel forsyning
Vores produktionssteder er ISO 13485-certificeret. Perlernes egenskaber og fremstillingsbetingelser er med til at sikre ensartethed og reproducerbarhed, hvilket gør dem til et ideelt valg til kommerciel levering. Hvis du er i gang med at tilpasse Dynabeads Intact Virus Enrichment perler i et kommercielt produkt eller service eller har brug for en større bulkvolumen af dette produkt, kontakt os venligst på oemdynal@lifetech.com eller læs mere på vores Dynabeads OEM side.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 40 mg/mL
Oversigt Stærke anionbytter magnetiske perler
Materiale Magnetisk polystyren
Indhold og opbevaring Dynabeads Intakte virusberigelsesperler leveres i 30 mM NaCl med 0,05 % NaN3 . Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Diameter (metrisk) 1 μm
Til brug med (udstyr) KingFisher prøverensningssystemer, DynaMag Magneter
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Forsendelsestilstand Omgivende temperatur
Overfladefunktionalitet Stærk positivt ladet overflade
Mængde 100 reaktioner
Til brug med (applikation) Virusberigelse
Mål Negativt ladede vira, exosomer, proteiner
Type Dynabeads Intakt virusberigelse
Certificeringer/compliance ISO9001 og ISO13485
Regulatorisk status Kun til forskningsbrug
Ensartethed Monostørrelse 1μ m (CV < 5 %)