Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ In vitro transkriptions- og RNA-oprensningskit
Beskrivelse
De Dynabeads In Vitro Transcription and RNA Purification Kit tilbyder en innovativ teknologi til enkel, fleksibel og automatiserbar mRNA-produktion og er særligt velegnet, hvor høj kvalitet og skalerbarhed er påkrævet, såsom i opdagelsesfasen af RNA-baserede vacciner og udvikling af terapeutiske midler. Denne automatiseringsklare løsning kan hjælpe med at fremskynde screeningen af hundredvis af konstruktioner, der kan være nødvendige for at identificere en endelig lægemiddelkandidat, i skalerbare mængder, der matcher dine krav.
Funktioner af Dynabeads In vitro transkriptions- og RNA-oprensningskit inkluderer:
- Fleksibilitet– vælg DNA skabelon til IVT med fleksibilitet i design og forstærkning
- Effektivitet– genbrug DNA-skabelon og perler (mindst seks gange) for at hjælpe med at reducere omkostninger og eliminere/minimere plasmid-forberedelsestid og risiko for bakteriel værts-DNA-overførsel
- Skalerbarhed– skift mellem manuelle og automatiserede arbejdsgange for at matche den nødvendige skala (mikrogram til gram mRNA) og gennemløb
- Kvalitet– hjælpe med at sikre en sikker og fleksibel forsyning af magnetiske perler til at navigere fra RNA-baseret lægemiddelforskning til kommerciel fremstilling med modpartsløsninger (tilgængelige via OEM kommercielle forsyninger), uden at pådrage sig ekstra tid eller omkostninger ved at skifte teknologi eller råmateriale
Oversigt over arbejdsgangen En
biotinyleret skabelon fremstilles ved PCR-amplifikation af målsekvensen i en plasmidkonstruktion eller i en syntetisk DNA-konstruktion under anvendelse af en biotinyleret fremadgående primer og en ikke-biotinyleret omvendt primer (figur nedenfor). Som et alternativ til PCR-amplifikation kan et lineariseret plasmid biotinyleres ved en fill-in-reaktion af biotin-dUTP i 5'-overhængssekvensen, forudsat det korrekte plasmiddesign. Den biotinylerede skabelon immobiliseres derefter direkte til den inkluderede Dynabeads Streptavidin til in vitro transcription perler uden behov for forudgående oprensning. Den perlebundne skabelon bruges direkte i IVT og derefter fjernet fra det syntetiserede mRNA ved magnetisk separation. Skabelonen kan genbruges (mindst seks gange) i træk IVT reaktioner (figur nedenfor).
Fast fase IVT er kompatibel med almindeligt anvendte reagenser såsom MEGAscript T7 Transcription Kit, mMESSAGE mMACHINE T7 Transcription Kit og mMESSAGE mMACHINE T7 ULTRA Transcription Kit, baseret på dine behov og strategier for capping og polyadenylering.
Rå RNA fra IVT trin blandes med det medfølgende Dynabeads Carboxylsyre til RNA-rensning og medfølgende Dynabeads RNA-bindingsbuffer tilsættes. RNA'et binder til perleoverfladen, og de resterende komponenter af reaktionsblandingen fjernes ved at påføre en magnet (se thermofisher.com/magnets ) og kassere supernatanten (figur nedenfor).
Automatiseringsklar til brug med KingFisher rensesystemer Den 1-
μ m magnetiske perler er ideelle til screening med høj kapacitet. Processen kan automatiseres ved hjælp af væskebehandlere eller et hvilket som helst af vores KingFisher prøverensningssystemer . Automatisering med et KingFisher-instrument muliggør IVT skabelon immobilisering, IVT reaktion og oprensning af 96 prøver på mindre end fire timer og op til 5 mg mRNA-udbytte pr. brønd. Scripts til KingFisher Flex og KingFisher Apex automatiserede oprensningsarbejdsgange er tilgængelige på vores hjemmeside.
Kommerciel forsyning For at lære mere
om modsvarende produkter og supportdokumentation, der er tilgængelig for GMP-kompatibel fremstilling af mRNA-vacciner og terapeutika, besøg: thermofisher.com/dynabeadsmrna .
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •1 enhed af Dynabeads Streptavidin til in vitro transkription (kat. nr. 65006D). Opbevares ved 2 –8 °C. •1 enhed af Dynabeads Carboxylsyre til RNA-rensning (kat. nr. 65021D). Opbevares ved 2 –8 °C. •1 enhed af Dynabeads RNA-bindingsbuffer (kat. nr. 65042D). Opbevares ved 2 –8 °C. Beskyt mod lys under opbevaring. |
| Oversigt | Stort kombinationssæt |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Oprensningstid | Variabel |
| Til brug med (udstyr) | KingFisher™-prøveoprensningssystem, DynaMag™-magneter |
| Til brug med (applikation) | In vitro transkription, syntetisk RNA, rå RNA-rensning (fra IVT reaktionsmix) |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Mængde | 10 ml |
| RNase | RNase-fri (intet påvisbart aktivitetsniveau) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |