Få mere at vide
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O145
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
2 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til den hurtige selektive koncentration af E.coli O145. Metoden kan udføres manuelt eller kan automatiseres ved at bruge en BeadRetriever™ .
Dette produkt indeholder:Dynabeads™ belagt med anti-E.coli O145 antistoffer
Følsomhed : Følsomheden er meget høj og muliggør påvisning af 1 levedygtig organisme i 25 g prøve eller så få som 100 organismer/ml efter præberigelse
Dette produkt indeholder:Dynabeads™ belagt med anti-E.coli O145 antistoffer
Følsomhed : Følsomheden er meget høj og muliggør påvisning af 1 levedygtig organisme i 25 g prøve eller så få som 100 organismer/ml efter præberigelse
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | Dynabeads™ EPEC/VTEC O145, 2mL, Suspension, E. coli O145 Genotype, 7,4 pH, følsomheden er meget høj og muliggør påvisning af 1 levedygtig organism i 25 g prøve eller så få som 100 organismer/ml efter præberigelse |
| Til brug med (applikation) | Mad og drikke, Industriel og anvendt videnskab |
| Format | Affjedring |
| Til brug med (udstyr) | Dynabeads™ MPC™, BeadRetriever™ system |
| Inkluderer | Dynabeads™ belagt med anti-E.coli O145 antistoffer |
| Mængde | 2 mL |