Få mere at vide
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O111
Artikelnummer. 10597413 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
2 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10597413 2 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10597413 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 71009
 Begrænset vare
På lager
Dynabeads EPEC/VTEC O111
For the rapid selective concentration of E.coli 0111. Method can be performed manually or can be automated by using a BeadRetriever™.
This Product Contains: Dynabeads™ coated with anti-E.coli 0111 antibodies
Sensitivity: Sensitivity is very high and enables detection of 1 viable organism in 25g of sample or as few as 100 organisms / ml after pre enrichment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 mL
Målarter E. coli
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Til brug med (udstyr) Dynabeads™ MPC™, KingFisher ml fødevarebeskyttelsesrensningssystem
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Dynabeads