Få mere at vide
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O103
Artikelnummer. 10413293 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
2 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10413293
Brand: Applied Biosystems™ 71011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dynabeads EPEC/VTEC O103
Til den hurtige selektive koncentration af E.coli 0103. Metoden kan udføres manuelt eller kan automatiseres ved at bruge en BeadRetriever™ .
Dette produkt indeholder:Dynabeads™ belagt med anti-E.coli 0103 antistoffer
Følsomhed : Følsomheden er meget høj og muliggør påvisning af 1 levedygtig organisme i 25 g prøve eller så få som 100 organismer/ml efter præberigelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Produkttype Antistofbelagt perle
Til brug med (udstyr) Dynabeads™ MPC™, KingFisher ml fødevarebeskyttelsesrensningssystem
Forberedelsesskala Lille volumen mikrobielle prøver
Produktlinje Dynabeads™
Mængde 2 mL