Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ CD3
Artikelnummer. 30275450
Skift visning
Mængde:
2 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30275450 2 ml -
10725693 5 ml 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30275450 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11152D
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dynabeads CD3 er superparamagnetiske perler koblet med et anti-humant CD3-antistof, der muliggør nem isolering eller udtømning af humane CD3+ T-celler direkte fra enhver prøve, inklusive fuldblod, knoglemarv, buffy coat, PBMC og vævsfordøjelser.
Dynabeads CD3 er superparamagnetiske perler koblet med et anti-humant CD3-antistof, der muliggør nem isolering eller udtømning af humane CD3 + T-celler direkte fra enhver prøve, inklusive fuldblod, knoglemarv, buffy coat, perifere blodmononukleære celler (PBMC'er) og vævsfordøjelser. Fordele ved Dynabeads CD3:
  • Hurtig og effektiv isolering af CD3 + T-celler fra enhver prøve, —ingen kolonner påkrævet
  • Høj renhed, udbytte og levedygtighed af positivt isolerede CD3 + T-celler til molekylære downstream assays
  • Hurtig og effektiv udtømning af CD3 + T-celler fra enhver prøve.
Om Dynabeads CD3
Dynabeads CD3 er ensartede, superparamagnetiske perler (4.5μ m diameter) coatet med et primært monoklonalt antistof specifikt for CD3-membranantigenet hovedsageligt udtrykt på humane modne T-celler. På grund af perlestørrelsen, Dynabeads CD3 kan nemt og effektivt isolere eller udtømme celler fra tyktflydende prøver såsom fuldblod og knoglemarv på cirka 30 minutter. Dynabeads CD3 vil også give fremragende genvinding af højrente, levedygtige celler til brug i nedstrøms molekylære undersøgelser; for eksempel dem, hvor celler skal lyseres, mens de stadig er bundet til perler, og nukleinsyrer eller proteiner oprenses yderligere. Bemærk, at intakte celler ikke frigives fra disse perler, så hvis du ønsker at isolere CD3 + -celler til cellebaserede applikationer, eller du skal tjekke dine prøver med flowcytometri, så tjek vores samlede humane T-celle-produktudbud .
Magnetisk perle til baseret adskillelse giver nem håndtering
Dynabeads CD3 tilsættes til prøven under kontinuerlig blanding for at optimere bindingen af Dynabeads til målcellerne. Ved at placere prøven på en magnet adskilles de perlebundne målceller fra resten af prøven på kun 1 til 2 minutter. For udtømning, fjern supernatanten til et nyt rør til yderligere undersøgelser og kasser de perlebundne celler. For positiv isolering til molekylære undersøgelser, fjern supernatanten og vask de perlebundne celler 2 til 3 gange i buffer for at opnå optimal renhed. Cellerne kan lyseres, mens de stadig er knyttet til perlerne, og supernatanten kan overføres til et nyt rør til nedstrøms molekylær analyse. Startprøver kan være fuldblod, buffy coat, knoglemarv, PBMC eller vævsfordøjelser.
Automationsklar til KingFisher rensesystemer
Produktet er ideelt til workflows med høj gennemstrømning ved brug af KingFisher-systemer. En brugervejledning og scripts til KingFisher Flex- og Apex-arbejdsgange er tilgængelige til download på denne side.
Få mere at vide om Dynabeads produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype T-celler (hele populationen)
Indhold og opbevaring Dette produkt indeholder: 2 ml Dynabeads™ CD3 belagt med anti-CD3 monoklonalt antistof.
Opbevaringsbetingelser: 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Farve Brun
Til brug med (applikation) Celleudtømning, Positiv isolation til molekylære applikationer
Materiale Magnetisk polystyren
Produkttype Antistofbelagt perle
High-throughput kompatibilitet Ja
Antal celler Processer∼ 8 x 10^8 celler i alt
Output levedygtighed >95%
Produktlinje Dynabeads
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Mængde 2 ml
Prøvetype PBMC, blod
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale celle nr. 1 x 10^7 PBMC'er pr. isolation
Målarter ADN
Diameter (metrisk) 4,5μ m