Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ CD19 Pan B
Artikelnummer. 30274985
Mængde:
2 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Hver
Artikelnummer. 30274985
Brand: Invitrogen™ 11144D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dynabeads CD19 Pan B er superparamagnetiske perler, der er kovalent koblet med et anti-humant CD19-antistof, der muliggør let isolering eller udtømning af humane CD19+ B-celler direkte fra fuldblod, knoglemarv, buffy coat, PBMC og vævsfordøjelser.
Dynabeads CD19 Pan B er superparamagnetiske perler, der er kovalent koblet med et anti-humant CD19-antistof, der muliggør let isolering eller udtømning af humane CD19 + B-celler direkte fra fuldblod, knoglemarv, buffy coat, perifere blodmononukleære celler (PBMC'er) og vævsfordøjelser. Fordele ved Dynabeads CD19 Pan B:
  • Hurtig og effektiv isolering af CD19 + B-celler fra enhver prøve, —ingen kolonner påkrævet
  • Høj renhed, udbytte og levedygtighed af positivt isolerede CD19 + -celler til molekylære downstream-assays eller effektiv udtømning af CD19 + B-celler
  • Hurtig og effektiv udtømning af CD19 + T-celler fra enhver prøve
Om Dynabeads CD19 Pan B
Dynabeads CD19 pande B er ensartede (4.5μ m diameter) superparamagnetiske perler coatet med et primært monoklonalt antistof, der er specifikt for CD19-membranantigenet, hovedsageligt udtrykt på humane B-celler. På grund af perlestørrelsen, Dynabeads CD19 pan B kan nemt og effektivt isolere eller udtømme celler fra tyktflydende prøver såsom fuldblod og knoglemarv på cirka 30 minutter. Dynabeads CD19 pan B vil også give fremragende genvinding af levedygtige celler med høj renhed til brug i nedstrøms molekylære undersøgelser; for eksempel dem, hvor celler skal lyseres, mens de stadig er bundet til perler, og nukleinsyrer eller proteiner oprenses yderligere. Bemærk, at intakte celler ikke frigives fra disse perler, så hvis du ønsker at isolere CD19 + -celler til cellebaserede applikationer, eller du skal tjekke dine prøver med flowcytometri, kan du kombinere med DETACHaBEAD CD19 (købes separat for at få perle- og antistoffrie celler) eller brug Dynabeads Urørte humane B-celler for at opnå uberørte humane B-celler.
Magnetisk perlebaseret adskillelse giver nem håndtering
Dynabeads CD19 Pan B tilsættes til prøven under kontinuerlig blanding for at optimere bindingen af Dynabeads til målcellerne. Ved at placere prøven på en magnet adskilles de perlebundne målceller fra resten af prøven på kun 1 til 2 minutter. For udtømning, fjern supernatanten til et nyt rør til yderligere undersøgelser og kasser de perlebundne celler. For positiv isolering til molekylære undersøgelser, fjern supernatanten og vask de perlebundne celler 2 til 3 gange i buffer for at opnå optimal renhed. Cellerne kan lyseres, mens de stadig er knyttet til perlerne, og supernatanten kan overføres til et nyt rør til nedstrøms molekylær analyse. Startprøver kan være fuldblod, buffy coat, knoglemarv, PBMC eller vævsfordøjelser.
Automatisk klar til brug med KingFisher rensesystemer
Produktet er ideelt til workflows med høj gennemstrømning ved brug af KingFisher-systemer. En brugervejledning og scripts til KingFisher Flex- og Apex-arbejdsgange er tilgængelige til download på denne side.
Få mere at vide om Dynabeads produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype B-celler
Indhold og opbevaring Dette produkt indeholder: 2 ml Dynabeads™ CD19 (Pan B) coatet med anti-CD19 monoklonalt antistof.
Opbevaringsbetingelser: 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Farve Brun
Til brug med (applikation) Celleudtømning, Positiv isolation til molekylære applikationer
Materiale Magnetisk polystyren
Produkttype Antistofbelagt perle
High-throughput kompatibilitet Ja
Antal celler Processer∼ 8 x 10^8 celler i alt
Output levedygtighed >95%
Produktlinje Dynabeads
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Mængde 2 ml
Prøvetype PBMC, blod
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale celle nr. 1 x 10^7 PBMC'er pr. isolation
Målarter ADN
Diameter (metrisk) 4,5μ m