Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Carboxylsyre til RNA-oprensning
Artikelnummer. p-200003584
Mængde:
2 ml
10 ml
Artikelnummer. 17857378
Brand: Invitrogen™ 65020D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dynabeads Carboxylsyre til RNA-oprensning er i monostørrelse (1μ m), monodisperse, paramagnetiske perler karakteriseret ved høj hastighed til magnet og høj pelletstabilitet.
Dynabeads Carboxylsyre til RNA-oprensning er i monostørrelse (1μ m), monodisperse, paramagnetiske perler karakteriseret ved høj hastighed til magnet og høj pelletstabilitet. De er beregnet til brug med Dynabeads RNA Binding Buffer, til enkel, skalerbar og automatiseringsklar oprensning af rå RNA produceret ved in vitro transkription (IVT ). Kombinationen er særligt velegnet, hvor fleksibilitet og høj renhed er påkrævet, såsom under opdagelsesfasen af mRNA-vaccineudvikling og efter fast-fasen IVT reaktion med Dynabeads Streptavidin til in vitro transkription.
Funktioner af Dynabeads Carboxylsyre til RNA-rensning omfatter:
  • Effektiv —genbrug mindst seks gange for at reducere omkostningerne og tiden i en enkel arbejdsgang
  • Skalerbarhed —skift mellem manuelle og automatiserede arbejdsgange for at matche din nødvendige skala (mikrogram til gram mRNA) og gennemløb
  • Kvalitet —sikrer sikker og fleksibel forsyning af magnetiske perler til at navigere fra RNA-baseret lægemiddelopdagelse til kommerciel fremstilling uden at pådrage sig ekstra tid eller omkostninger ved at skifte teknologi eller råmateriale
Rå RNA fra en IVT reaktionstrinnet blandes med perlerne, og bufferen tilsættes. RNA'et binder til perleoverfladen, og de resterende komponenter af reaktionsblandingen fjernes ved at påføre en magnet og kassere supernatanten.
Perlekoncentrationen er 10 mg/ml. De opbevares i renset vand og kan genbruges mindst seks gange. Scripts er tilgængelige til KingFishers automatiserede rensningsarbejdsgange.
Perlerne tilbydes her som et selvstændigt produkt. De er også inkluderet i nedenstående kits:
  • Dynabeads RNA-oprensningskit (kat. nr. 65030D)
  • Dynabeads In vitro-transkriptions- og RNA-oprensningskit (kat. nr. 65034D)
For at lære mere om andre produkter og tilgængelig supportdokumentation til GMP-kompatibel fremstilling af mRNA-vacciner og terapeutika besøg: thermofisher.com/dynabeadsmrna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 mg/mL
Farve Brun
Indhold og opbevaring Dynabeads magnetiske perler leveres i renset vand. Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Diameter (metrisk) 1 μm
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
High-throughput kompatibilitet Ja
Til brug med (udstyr) KingFisher™-prøveoprensningssystem, DynaMag™-magneter
Til brug med (applikation) Syntetisk RNA
Produktlinje Dynabeads
Produkttype Carboxylsyre magnetisk perle
Mængde 2 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Volumen (metrisk) 2 mL
Certificeringer/compliance ISO9001 og ISO13485
Materiale Magnetisk polystyren
Ensartethed Monostørrelse 1μ m (CV < 5 %)