Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dynabeads™ CaptureSelect™ AAVX magnetiske perler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Dynabeads CaptureSelect AAVX Magnetic Beads er magnetiske affinitetspartikler med høj kapacitet og høj kapacitet til oprensning af en bred vifte af naturligt forekommende og syntetiske adeno-associerede virus (AAV) serotyper, der bruges til genterapiapplikationer. Anti-AAVX-affinitetsliganden viser god bindingsreaktivitet over for en lang række AAV-serotyper, herunder AAV1 til AAV8, AAVrh10 og syntetiske serotyper. De magnetiske perler muliggør oprensning ved hjælp af manuelle og robotmagnetiske separatorer af AAV-serotyper direkte fra råråvare i et enkelt trin med høj renhed og udbytte.
Funktioner af DynaBeads CaptureSelect AAVX magnetiske perler inkluderer:
- Et-magnetisk-trins AAV-rensning fra råmateriale med høj renhed og udbytte
- Kompatibel med manuelle og automatiserede arbejdsgange
- Høj specificitet og kapacitet
- Nem opskalering til højere volumener
- Ikke-animalsk afledt
Angivelse af animalsk oprindelse
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er en∼ 12 15 –kDa fragment omfattende de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gær Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces fri for nogen animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika
- Perlematrix: superparamagnetisk
- Perlestørrelse: 4,5μ m
- Ligand:CaptureSelect AAVX affinitetsligand
- Bindingskapacitet:∼ 1 x 10 12 virale partikler/mg perler
- Elueringsbetingelser: 50 mM citronsyre pH 2,5-3,0
- Formuleringsbuffer: tris-pufret saltvand, 0,05 % Tween 20, 0,05 % natriumazid
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 30 mg perler/ml opslæmning, 1 mg indeholder ca. 1,3 x 10 7 perler |
| Formulering | 4 til 6% (v/v) slurry i Tris bufferet saltvand med 0,05% Tween 20 og 0,05% natriumazid |
| Matrix | Ikke-porøse monodisperse superparamagnetiske perler |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Partikelstørrelse | 4.5μ m |
| Form | Harpiksopslæmning |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 5 mL |
| Til brug med (applikation) | Magnetisk isolering af AAV-capsider |
| Vis mere |