Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dynabeads™ CaptureSelect™ AAVX magnetiske perler
Artikelnummer. 30276387 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
∼1 x 1012 viral particles/mg beads
50 pmol RNA pr. reaktion
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30276387 50 pmol RNA pr. reaktion
30276684 ∼1 x 1012 viral particles/mg beads
30276198 ∼1 x 1012 viral particles/mg beads
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30276387 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2853522001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3635.00 DKK
    3585.00 DKK / 1ml
    Spare 50.00 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Dynabeads™ CaptureSelect™ AAVX Magnetic Beads er magnetiske affinitetspartikler med høj kapacitet og høj kapacitet til oprensning af en bred vifte af naturligt forekommende og syntetiske adeno-associerede virus (AAV) serotyper, der bruges til genterapiapplikationer.
Dynabeads CaptureSelect AAVX Magnetic Beads er magnetiske affinitetspartikler med høj kapacitet og høj kapacitet til oprensning af en bred vifte af naturligt forekommende og syntetiske adeno-associerede virus (AAV) serotyper, der bruges til genterapiapplikationer. Anti-AAVX-affinitetsliganden viser god bindingsreaktivitet over for en lang række AAV-serotyper, herunder AAV1 til AAV8, AAVrh10 og syntetiske serotyper. De magnetiske perler muliggør oprensning ved hjælp af manuelle og robotmagnetiske separatorer af AAV-serotyper direkte fra råråvare i et enkelt trin med høj renhed og udbytte.
Funktioner af DynaBeads CaptureSelect AAVX magnetiske perler inkluderer:
  • Et-magnetisk-trins AAV-rensning fra råmateriale med høj renhed og udbytte
  • Kompatibel med manuelle og automatiserede arbejdsgange
  • Høj specificitet og kapacitet
  • Nem opskalering til højere volumener
  • Ikke-animalsk afledt
Angivelse af animalsk oprindelse
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er en∼ 12 15 –kDa fragment omfattende de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gær Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces fri for nogen animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika
  • Perlematrix: superparamagnetisk
  • Perlestørrelse: 4,5μ m
  • Ligand:CaptureSelect AAVX affinitetsligand
  • Bindingskapacitet:∼ 1 x 10 12 virale partikler/mg perler
  • Elueringsbetingelser: 50 mM citronsyre pH 2,5-3,0
  • Formuleringsbuffer: tris-pufret saltvand, 0,05 % Tween 20, 0,05 % natriumazid
Tekniske data
Bindende Kapacitet ∼1 x 10 12 virale partikler/mg perler
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Koncentration 30 mg perler/ml opslæmning, 1 mg indeholder ca. 1,3 x 10 7 perler
Formulering Tris-bufret saltvand med 0,05 % Tween-20 og 0,05 % natriumazid
Matrix Ikke-porøse monodisperse superparamagnetiske perler
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C.
Partikelstørrelse 4.5μ m
Form Harpiksopslæmning
Produktlinje CaptureSelect
Mængde 1 mL
Til brug med (applikation) Magnetisk isolering af AAV-capsider
Mål Flere AAV serotyper
Type Magnetic Affinity Bead
Ligand type AAVX affinitetsligand
Tilstrækkelig til Sample Preparation