Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dynabeads™ CaptureSelect™ AAV9 magnetiske perler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Dynabeads CaptureSelect AAV9 Magnetic Beads er magnetiske affinitetspartikler med høj kapacitet og høj kapacitet til oprensning af naturligt forekommende og syntetisk adeno-associeret virus serotype 9 (AAV9), der bruges til genterapiapplikationer. Anti-AAV9-affinitetsliganden viser god bindingsreaktivitet over for AAV9-serotypen. De magnetiske perler muliggør oprensning ved hjælp af manuelle og robotmagnetiske separatorer af AAV9-serotypen direkte fra rå råmateriale i et enkelt trin med høj renhed og udbytte.
Funktioner af DynaBeads CaptureSelect AAV9 magnetiske perler inkluderer:
- Et-magnetisk-trins AAV-rensning fra råmateriale med høj renhed og udbytte
- Kompatibel med manuelle og automatiserede arbejdsgange
- Høj specificitet og kapacitet
- Nem opskalering til højere lydstyrker
- Ikke-animalsk afledt
De magnetiske perler binder sig med høj affinitet specifikt til AAV9-serotypen. Til isolering af andre AAV serotype capsider anbefaler vi DynaBeads CaptureSelect AAVX magnetiske perler (kat. nr. 2853522001, 2853522005, 2853522050).
Angivelse af animalsk oprindelse
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er en∼ 12 15 –kDa fragment omfattende de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne. Liganden produceres effektivt i gær Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika
- Perlematrix: ikke-porøse monodisperse superparamagnetiske perler
- Perlestørrelse: 4,5μ m
- Ligand:CaptureSelect AAV9 affinitetsligand
- Bindingskapacitet:> 5 x 1011 virale partikler/mg perler
- Elueringsbetingelser: 50 mM citronsyre, pH 2,5 3,–0
- Formuleringsbuffer: tris-pufret saltvand, 0,05 % Tween 20, 0,05 % natriumazid
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 30 mg perler/ml opslæmning, 1 mg indeholder ca. 1,3 x 10 7 perler |
| Formulering | 4 til 6% (v/v) slurry i Tris bufferet saltvand med 0,05% Tween 20 og 0,05% natriumazid |
| Matrix | Ikke-porøse monodisperse superparamagnetiske perler |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved 2°til 8°grader. Frys ikke. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Partikelstørrelse | 4.5μ m |
| Form | Harpiksopslæmning |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 50 mL |
| Til brug med (applikation) | Magnetisk isolering af AAV9-capsider |
| Vis mere |