Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Biotin bindemiddel
Beskrivelse
Dynabeads Biotinbindemiddel indeholder 2,8μ m superparamagnetiske perler, der binder biotinylerede antistoffer (eller andre biotinylerede ligander), hvilket giver dig mulighed for at isolere celler fra enhver art (f.eks. mennesker, mus, rotter, ikke-menneskelige primater og cellelinjer). Fordele ved Dynabeads Biotin bindemiddel:
- Fungerer med enhver celletype, fra enhver prøve og fra enhver art
- Hurtig og effektiv udtømning eller positiv isolering af eventuelle målceller til molekylære downstream assays ved brug af et biotinyleret primært antistof
- Få rene og uberørte celler ved hjælp af en blanding af biotinylerede antistoffer for at udtømme uønskede celler
Kan tilpasses til forskellige isolationsstrategier
Det biotinylerede primære antistof kan tilsættes til celleprøven (indirekte teknik) eller på forhånd coates på Dynabeads Biotinbindemiddel (direkte teknik). Uanset hvilken teknik der anvendes, når celleprøven og Dynabeads Biotinbindemiddel blandes, perlerne binder sig til målcellerne. Anbringelse af prøven på en magnet adskiller de perlebundne celler fra resten af prøven. Et eller flere biotinylerede antistoffer kan bruges til enten at udtømme prøven af uønskede celler (negativ isolering) eller til at fange specifikke celler til nedstrøms eksperimenter (positiv isolering). Til isolering af perlefri celler (f.eks. til flowcytometri) anbefaler vi at bruge dit biotinylerede antistof i kombination med CELLection Biotin bindemiddelsæt .
Nyttig til mange prøvetyper
Bruger Dynabeads Biotinbinder, du kan isolere celler grundlæggende fra enhver art, og fra mange startprøver såsom fuldblod, navlestrengsblod, perifere mononukleære blodceller (PBMC), buffy coat, musemilt/lymfeknuder og vævsfordøjelser.
Få mere at vide om Dynabeads produkter
- Finde Dynabeads produkter til en lang række applikationer.
- Find magneter til Dynabeads adskillelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Alle celler fra alle arter |
| Indhold og opbevaring | Dette produkt indeholder: 2 ml Dynabeads™ belagt med rekombinant streptavidin. |
| Farve | Brun |
| Til brug med (applikation) | Celleudtømning, Negativ isolation, Positiv isolation |
| Materiale | Magnetisk polystyren |
| Produkttype | Biotin bindemiddel |
| Antal celler | Processer∼ 8 x 10^8 celler i alt |
| Output levedygtighed | >95% |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Forskningskarakter |
| Vis mere |