Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Biotin bindemiddel
Artikelnummer. 10541455
Mængde:
2 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. 10541455
Brand: Invitrogen™ 11047
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dynabeads Biotinbindemiddel indeholder 2,8μ m superparamagnetiske perler, der binder biotinylerede antistoffer (eller andre biotinylerede ligander), hvilket giver dig mulighed for at isolere celler fra enhver art (f.eks. mennesker, mus, rotter, ikke-menneskelige primater og cellelinjer).
Dynabeads Biotinbindemiddel indeholder 2,8μ m superparamagnetiske perler, der binder biotinylerede antistoffer (eller andre biotinylerede ligander), hvilket giver dig mulighed for at isolere celler fra enhver art (f.eks. mennesker, mus, rotter, ikke-menneskelige primater og cellelinjer). Fordele ved Dynabeads Biotin bindemiddel:
  • Fungerer med enhver celletype, fra enhver prøve og fra enhver art
  • Hurtig og effektiv udtømning eller positiv isolering af eventuelle målceller til molekylære downstream assays ved brug af et biotinyleret primært antistof
  • Få rene og uberørte celler ved hjælp af en blanding af biotinylerede antistoffer for at udtømme uønskede celler
Kan tilpasses til forskellige isolationsstrategier
Det biotinylerede primære antistof kan tilsættes til celleprøven (indirekte teknik) eller på forhånd coates på Dynabeads Biotinbindemiddel (direkte teknik). Uanset hvilken teknik der anvendes, når celleprøven og Dynabeads Biotinbindemiddel blandes, perlerne binder sig til målcellerne. Anbringelse af prøven på en magnet adskiller de perlebundne celler fra resten af prøven. Et eller flere biotinylerede antistoffer kan bruges til enten at udtømme prøven af uønskede celler (negativ isolering) eller til at fange specifikke celler til nedstrøms eksperimenter (positiv isolering). Til isolering af perlefri celler (f.eks. til flowcytometri) anbefaler vi at bruge dit biotinylerede antistof i kombination med CELLection Biotin bindemiddelsæt .
Nyttig til mange prøvetyper
Bruger Dynabeads Biotinbinder, du kan isolere celler grundlæggende fra enhver art, og fra mange startprøver såsom fuldblod, navlestrengsblod, perifere mononukleære blodceller (PBMC), buffy coat, musemilt/lymfeknuder og vævsfordøjelser.
Få mere at vide om Dynabeads produkter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Alle celler fra alle arter
Indhold og opbevaring Dette produkt indeholder: 5 ml Dynabeads™ belagt med rekombinant streptavidin.
Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Produkttype Biotin bindemiddel
Inkluderer 5 ml Dynabeads belagt med rekombinant streptavidin.
Isoleringsteknologi Udtømning, negativ isolation eller positiv isolation
Antal celler Processer∼ 2 x 109 celler i alt
Output levedygtighed >95%
Produktlinje DYNAL , Dynabeads
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Mængde 5 ml
Reaktivitet Alle arter
Prøvetype PBMC, vævsfordøjelser, blod
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale celle nr. 1 x 107 PBMC'er pr. isolation
Målarter Alle arter
Diameter (metrisk) 2,8 μm