Få mere at vide
Applied Biosystems™ Dynabeads™ anti- E. coli O157
Artikelnummer. p-7075829 Shop alle Applied Biosystems produkter
1 mL, Hver
Mængde:
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Hver
Artikelnummer. 10322443
Brand: Applied Biosystems™ 71003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
DynabeadsE. coli anti-O157 er et værktøj til bedre prøveforberedelse og forbedret cellekultur og immunbaserede assays for E. coli O157:H7 i fødevarer, afføring, vand og andre miljøprøver.
DynabeadsE. coli anti-O157 er et værktøj til bedre prøveforberedelse og forbedret cellekultur og immunbaserede assays for E. coli O157:H7 i fødevarer, afføring, vand og andre miljøprøver. Baseret på velkendt og meget anvendt immunomagnetisk separation (IMS) teknologi, DynabeadsE. coli anti-O157 giver et nyttigt middel til selektivt at fange E. coli O157:H7 og bedre forberede prøver til effektiv analyse.
Med Dynabeads anti- E. coli O157, vil du:
  • Isoler og koncentrer E. coli O157:H7 fra prøver på så lidt som 24 timer
  • Forbedre detektionsfølsomheden i cellekultur og immunoassays af prøver
  • Udfør enten manuel eller automatiseret (ved hjælp af Thermo Scientific KingFisher mL Food Protection Purification System) separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Hver enhed produkt indeholder 1 ml Dynabeads™ anti-E. coli O157.
Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Produkttype Anti-E.coli O157 perle
Til brug med (udstyr) Dynabeads™ MPC™, KingFisher mL fødevarebeskyttelsesrensningssystem, DynaMag™ -2
Isoleringsteknologi Immunomagnetisk adskillelse
Forberedelsesskala Lille volumen mikrobielle prøver
Produktlinje Dynabeads™
Mængde 1 mL
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Manuals
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer3072428 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/02/2025 Artikelnummer71003
Partinummer2920926 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/02/2025 Artikelnummer71003
Partinummer3015981 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/02/2025 Artikelnummer71003
Partinummer2834256 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/02/2025 Artikelnummer71003
Partinummer3092287 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/02/2025 Artikelnummer71003
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Applied Biosystems™ Dynabeads™ anti- E. coli O157 >