Få mere at vide
Thermo Scientific™ DyLight™ 550 Maleimid
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Description
Thermo Scientific™ Sulfhydryl-Reactive DyLight Dyes er maleimid-aktiverede DyLight Fluors til fluorescerende mærkning af antistoffer og andre proteiner, der skal bruges som prober til cellulær billeddannelse og andre fluorescensdetektionsmetoder.
De Thermo Scientific™ DyLight™ Farvestoffer har absorptionsspektre fra 350 til 770 nm. Disse reagenser fluorescerer over et bredt pH-område, er mere intense end Alexa Fluor™ eller Cy™ Farver i mange applikationer og matcher udgangsbølgelængderne af almindelig fluorescensinstrumentering. Derudover tillader vandopløseligheden af DyLight-reagenserne et højt fluor-til-protein-forhold uden udfældning under konjugering.
De sulfhydryl-reaktive farvestoffer indeholder maleimidgrupper, der overvejende reagerer med fri– SH-grupper ved pH 6,5-7,5, der danner en stabil thioetherbinding. Ved pH 7 er maleimidgruppen∼ 1000 gange mere reaktiv over for en fri sulfhydryl end over for en amin.1Ved pH-værdier> 7.5, øges reaktiviteten over for primære aminer, og der kan forekomme hydrolyse af maleimidgruppen.
Højdepunkter:
Applikationer:
De sulfhydryl-reaktive farvestoffer indeholder maleimidgrupper, der overvejende reagerer med fri– SH-grupper ved pH 6,5-7,5, der danner en stabil thioetherbinding. Ved pH 7 er maleimidgruppen∼ 1000 gange mere reaktiv over for en fri sulfhydryl end over for en amin.1Ved pH-værdier> 7.5, øges reaktiviteten over for primære aminer, og der kan forekomme hydrolyse af maleimidgruppen.
Højdepunkter:
- Bestemt— maleimid-aktiveret farvestof mærker proteiner og andre molekyler ved reducerede sulfhydryler (-SH)
- Effektive mærkningsmetoder— velkarakteriseret kemi og optimerede protokoller sørger for pålidelig mærkning af høj kvalitet
- Optimeret antistofmærkningsprocedure— komplet protokol til IgG-reduktion og mærkning og beregning af mærkningseffektiviteten
Applikationer:
- Antistofmærkning til immunfluorescensapplikationer, herunder immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC), Western blotting og ELISA assay
- Mål makromolekyle mærkning til in vitro og in vivo fluorescerende detektionsstrategier
Specifications
Specifications
| Oversigt | DyLight 550 Maleimid |
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | Farve |
| Opløselighed | DMF (dimethylformamid) |
| Indhold og opbevaring | Opbevares tørret ved -20 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Reaktiv del | Maleimid |
| Etiket eller farvestof | DyLight™ 550 |
| Etikettype | DyLight Fluors |
| Produktlinje | DyLight |
| Show More |