Få mere at vide
Thermo Scientific™ DyLight™ 405 Maleimid
Artikelnummer. 10351944 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. 10351944
Brand: Thermo Scientific™ 46600
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærk antistoffer eller andre proteiner som prober til fluorescensbilleddannelsesassays med det fulde spektralområde af maleimid-aktiverede DyLight-farvestoffer.
Thermo Scientific™ Sulfhydryl-Reactive DyLight Dyes er maleimid-aktiverede DyLight Fluors til fluorescerende mærkning af antistoffer og andre proteiner, der skal bruges som prober til cellulær billeddannelse og andre fluorescensdetektionsmetoder.
De Thermo Scientific™ DyLight™ Farvestoffer har absorptionsspektre fra 350 til 770 nm. Disse reagenser fluorescerer over et bredt pH-område, er mere intense end Alexa Fluor™ eller Cy™ Farver i mange applikationer og matcher udgangsbølgelængderne af almindelig fluorescensinstrumentering. Derudover tillader vandopløseligheden af DyLight-reagenserne et højt fluor-til-protein-forhold uden udfældning under konjugering.
De sulfhydryl-reaktive farvestoffer indeholder maleimidgrupper, der overvejende reagerer med fri– SH-grupper ved pH 6,5-7,5, der danner en stabil thioetherbinding. Ved pH 7 er maleimidgruppen∼ 1000 gange mere reaktiv over for en fri sulfhydryl end over for en amin.1Ved pH-værdier> 7.5, øges reaktiviteten over for primære aminer, og der kan forekomme hydrolyse af maleimidgruppen.
Højdepunkter:
  • Bestemt— maleimid-aktiveret farvestof mærker proteiner og andre molekyler ved reducerede sulfhydryler (-SH)
  • Effektive mærkningsmetoder— velkarakteriseret kemi og optimerede protokoller sørger for pålidelig mærkning af høj kvalitet
  • Optimeret antistofmærkningsprocedure— komplet protokol til IgG-reduktion og mærkning og beregning af mærkningseffektiviteten
Applikationer:
  • Antistofmærkning til immunfluorescensapplikationer, herunder immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC), Western blotting og ELISA assay
  • Mål makromolekyle mærkning til in vitro og in vivo fluorescerende detektionsstrategier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt DyLight 405 Maleimid
Mængde 1 mg
Produkttype Farve
Opløselighed DMF (dimethylformamid)
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved -20 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Kemisk reaktivitet Thiol
Reaktiv del Maleimid
Etiket eller farvestof DyLight™ 405
Etikettype DyLight Fluors
Produktlinje DyLight™
Emission 420
Excitation 400