Få mere at vide
Thermo Scientific™ DyLight™ 488-fosfin
Artikelnummer. 10338694 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. 10338694
Brand: Thermo Scientific™ 88907
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærk og påvis azid-mærkede molekyler til metabolisk mærkning (Staudinger ligering) til fluorescensassays med phosphin-aktiverede fluorescerende farvestoffer.
Thermo Scientific™ DyLight Fluor Phosphine Reagents er phosphin-aktiverede fluorescerende farvestoffer til specifik mærkning og påvisning af azid-mærkede molekyler, som muliggør brug af fluorescensbilleddannelse i metaboliske mærkningsstrategier.
Azidgrupper, som er de reaktive mål for de phosphin-aktiverede fluorstoffer, kan indføres i proteiner eller andre cellulære mål via azidreagenser eller gennem in vivo- mærkning med azidderivater af naturligt forekommende metaboliske byggesten. Fordi hverken phosphiner eller azider er til stede i biologiske systemer, omfatter de kemoselektive (gensidigt specifikke) ligationspar til mærkning og konjugation. Når de anvendes i kombination med azidmærkningsstrategier, muliggør Phosphine-Activated DyLight Fluors således rettet fluorescerende mærkning for at lette påvisning af proteininteraktioner og post-translationelle modifikationer ved hjælp af fluorescensbilleddannelsesteknologier.
Højdepunkter:
  • Opløseligt opløses let i vandblandbare opløsningsmidler (f.eks. DMSO) til efterfølgende fortynding i vandige reaktionsblandinger med cellelysater og andre biologiske prøver
  • Forenelig reaktionskemi forekommer effektivt under simple bufferbetingelser; kræver ingen tilbehørsreagenser såsom kobber eller reduktionsmidler og interfererer ikke med fluorescensapplikationer
  • Kemoselektiv er den phosphin-reaktive gruppe specifik i biologiske prøver for azid-mærkede molekyler, hvilket sikrer, at fluorescerende mærkning er specifik
  • Højtydende fluorescens DyLight 488, DyLight 550 og DyLight 650 er intense, meget stabile fluoroforer til grøn, orange og rød fluorescerende detektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formulering Fosfinaktiveret proprietært grønt fluorescerende farvestof
Produkttype 488-fosfin
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved -20 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Produktlinje DyLight
Kemisk reaktivitet Azid
Reaktiv del Fosfin
Opløselighed DMF (dimethylformamid)
Etiket eller farvestof DyLight 488
Etikettype Staudinger Kemi Label, DyLight Fluors