Få mere at vide
Thermo Scientific™ DyLight™ Antistofmærkningssæt
Artikelnummer. 11834574 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Excitation/Emission:
346/442
400/420
490/525
562/576
590/617
638/658
652/672
679/702
749/775
784/814
Etiket eller farvestof:
DyLight 350
DyLight 405
DyLight 488
DyLight 550
DyLight 594
DyLight 633
DyLight 650
DyLight 680
DyLight 755
DyLight 800
Pakningsstørrelse:
1 sæt
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Excitation/Emission Etiket eller farvestof Pakningsstørrelse
11834574 652/672 DyLight 650 1 sæt
10741955 400/420 DyLight 405 1 sæt
10381064 490/525 DyLight 488 1 sæt
10197873 590/617 DyLight 594 1 sæt
10391404 638/658 DyLight 633 1 sæt
10270154 679/702 DyLight 680 1 sæt
10026763 784/814 DyLight 800 1 sæt
11891184 346/442 DyLight 350 1 sæt
11814574 562/576 DyLight 550 1 sæt
11572501 749/775 DyLight 755 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11834574 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 84535
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kovalent mærke antistoffer eller proteiner med DyLight-farvestoffer til brug i immunfluorescens, flowcytometri, western blot-analyse og højindholdsanalyse.
Invitrogen Dylight Antistofmærkningssæt giver alt det nødvendige for at mærke 1 mg antistof eller protein med aminreaktivt Dylight farvestof og efterfølgende fri farvefjernelse. Vælg mellem en række Dylight fluoroforer over hele spektret til kovalent at mærke dit antistof eller protein. Mærkede antistoffer er typisk klar til brug på 90 minutter med minimal praktisk tid. Sættet indeholder alle nødvendige komponenter til at udføre tre separate mærkningsreaktioner med 1 mg IgG eller lignende mængder af andre proteiner.
Invitrogen DyLight Antibody Labeling kits gør det muligt at skabe fluorescerende antistoffer, der er kovalent forbundet med forskellige DyLight-fluoroforer. De fluorescensmærkede antistoffer kan bruges i en lang række laboratorieapplikationer, herunder immunfluorescensmikroskopi, IHC, western blotting, ELISA flowcytometri eller in vitro og in vivo fluorescerende detektionsstrategier.
DyLight Antibody Labeling-sæt indeholder et NHS-esteraktiveret derivat af det højtydende DyLight-farvestof, der kan bruges til at fluorescensmærke antistoffer og andre proteiner til cellulær billeddannelse og andre fluorescensdetektionsmetoder. DyLight-farvestoffet er et amin-reaktivt farvestof og aktiveres med en N-hydroxysuccinimid (NHS) esterdel for at reagere med eksponeret N-terminalα -aminogrupper ellerε -aminogrupper af lysinrester for at danne stabile amidbindinger.
DyLight Antibody Labeling kits indeholder alle nødvendige komponenter til at udføre tre separate mærkningsreaktioner og fri farvefjernelse ved hjælp af 1 mg IgG eller lignende mængder af andre proteiner.
DyLight farvestoffer udviser højere fluorescensintensitet og fotostabilitet end CyDye og LI-COR™ farvestoffer i mange applikationer og forbliver meget fluorescerende over et bredt pH-område (pH 4 –9). Derudover gør vandopløseligheden af DyLight fluorescerende farvestoffer det muligt at opnå et højt farvestof-til-protein-forhold uden at forårsage udfældning af konjugater. Endelig tillader den høje opløselighed af disse fluoroforer, at proteinopløsninger tilsættes direkte til specifikke mængder af mærkningsreagenset.
Andre fordele ved DyLight Antibody Labeling kits:
· Højtydende —høj fluorescensintensitet over et bredt pH-område
·Flere farver —10 forskellige farvestoffer på tværs af det synlige spektrum og strækker sig ind i det infrarøde
·Specificitet —NHS ester-aktiveret farvestof mærker proteiner og andre molekyler ved primære aminer (-NH 2 )
·Optimeret procedure —efter standardprotokollen resulterer i antistoffer med fremragende farvestof:protein-forhold og genvindingshastigheder for optimal aktivitet og fluorescensmærkning. Vi
tilbyder også DyLight Microscale Antibody Labeling kits til hurtig og effektiv fluorescerende mærkning af antistoffer til brug i fluorescensmetoder. DyLight Microscale Antibody Labeling kits indeholder alle nødvendige komponenter til at udføre fem separate mærkningsreaktioner ved hjælp af 100μ g IgG eller lignende mængder af andre proteiner. Både standard- og mikroskala-kitstørrelserne inkluderer den amin-reaktive DyLight-fluorofor i praktiske engangshætteglas samt renseharpiks og spin-søjler til fremstilling af brugsklart konjugat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mærkningssæt
Mængde 3 reaktioner
Indhold og opbevaring Indeholder 3 hætteglas DyLight NHS Ester, 1 mL rørboratbuffer, 5 mL renseharpiks, 6 spinsøjler og 12 mikrocentrifugeopsamlingsrør. Opbevar DyLight NHS Ester ved -20 °C. Opbevar alle andre kitkomponenter ved 4 °C.
Excitation/Emission 652/672
Mærkningsskala 0,5 til 1 mg
Produktlinje DyLight
Kemisk reaktivitet Amin
Etiket eller farvestof DyLight 650
Farve Langt-rød
Mærkningsmål Antistoffer, Proteiner
Etikettype DyLight™
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DyLight Antibody Labeling Kits
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium tetraboratedecahydrate, boricacid, DyLight Reactive Dyes