Description
Invitrogen Dylight Antistofmærkningssæt giver alt det nødvendige for at mærke 1 mg antistof eller protein med aminreaktivt Dylight farvestof og efterfølgende fri farvefjernelse. Vælg mellem en række Dylight fluoroforer over hele spektret til kovalent at mærke dit antistof eller protein. Mærkede antistoffer er typisk klar til brug på 90 minutter med minimal praktisk tid. Sættet indeholder alle nødvendige komponenter til at udføre tre separate mærkningsreaktioner med 1 mg IgG eller lignende mængder af andre proteiner.
DyLight Antibody Labeling-sæt indeholder et NHS-esteraktiveret derivat af det højtydende DyLight-farvestof, der kan bruges til at fluorescensmærke antistoffer og andre proteiner til cellulær billeddannelse og andre fluorescensdetektionsmetoder. DyLight-farvestoffet er et amin-reaktivt farvestof og aktiveres med en N-hydroxysuccinimid (NHS) esterdel for at reagere med eksponeret N-terminalα -aminogrupper ellerε -aminogrupper af lysinrester for at danne stabile amidbindinger.
DyLight Antibody Labeling kits indeholder alle nødvendige komponenter til at udføre tre separate mærkningsreaktioner og fri farvefjernelse ved hjælp af 1 mg IgG eller lignende mængder af andre proteiner.
DyLight farvestoffer udviser højere fluorescensintensitet og fotostabilitet end CyDye og LI-COR™ farvestoffer i mange applikationer og forbliver meget fluorescerende over et bredt pH-område (pH 4 –9). Derudover gør vandopløseligheden af DyLight fluorescerende farvestoffer det muligt at opnå et højt farvestof-til-protein-forhold uden at forårsage udfældning af konjugater. Endelig tillader den høje opløselighed af disse fluoroforer, at proteinopløsninger tilsættes direkte til specifikke mængder af mærkningsreagenset.
Andre fordele ved DyLight Antibody Labeling kits:
· Højtydende —høj fluorescensintensitet over et bredt pH-område
·Flere farver —10 forskellige farvestoffer på tværs af det synlige spektrum og strækker sig ind i det infrarøde
·Specificitet —NHS ester-aktiveret farvestof mærker proteiner og andre molekyler ved primære aminer (-NH 2 )
·Optimeret procedure —efter standardprotokollen resulterer i antistoffer med fremragende farvestof:protein-forhold og genvindingshastigheder for optimal aktivitet og fluorescensmærkning. Vi
tilbyder også DyLight Microscale Antibody Labeling kits til hurtig og effektiv fluorescerende mærkning af antistoffer til brug i fluorescensmetoder. DyLight Microscale Antibody Labeling kits indeholder alle nødvendige komponenter til at udføre fem separate mærkningsreaktioner ved hjælp af 100μ g IgG eller lignende mængder af andre proteiner. Både standard- og mikroskala-kitstørrelserne inkluderer den amin-reaktive DyLight-fluorofor i praktiske engangshætteglas samt renseharpiks og spin-søjler til fremstilling af brugsklart konjugat.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Mærkningssæt |
| Mængde | 3 reaktioner |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 3 hætteglas DyLight NHS Ester, 1 ml rørboratbuffer, 5 ml rensningsharpiks, 6 spinkolonner og 12 mikrocentrifuge-opsamlingsrør. Opbevar DyLight NHS Ester ved -20 °C. Opbevar alle andre kitkomponenter ved 4 °C. |
| Excitation/Emission | 562/576 |
| Mærkningsskala | 0,5 til 1 mg |
| Produktlinje | DyLight |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Etiket eller farvestof | DyLight 550 |
| Farve | Gul |
| Mærkningsmål | Antistoffer, Proteiner |
| Show More |
Safety and Handling
- DyLight Antibody Labeling Kits
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- MIXTURE LIST-Contain: Whole Cell Stains