Få mere at vide
Thermo Scientific™ DyLight™ 800-4xPEG NHS Ester
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Fluorescensmærke antistoffer og andre proteiner til nær-IR detektion med Thermo Scientific™ DyLight™ 800-4xPEG Amine-Reactive Dye, et derivat af vores højtydende DyLight 800 Dye.
Thermo Scientific DyLight 800-4xPEG Amine-Reactive Dye er et derivat af vores højtydende DyLight 800 Dye, der kan bruges til at fluorescerende mærke antistoffer og andre proteiner til nær-IR-detektion.
DyLight 800-4xPEG farvestoffet indeholder 4 polyethylenglycol (PEG) kæder, der er ikke-cytotoksiske, forbedrer fluorescens og reducerer uspecifik binding af konjugater lavet med dem. Konjugater lavet med DyLight 800-4xPEG Dye kan bruges som molekylære prober til cellulær billeddannelse og andre fluorescensdetektionsmetoder. NIR-fluorescensegenskaberne af DyLight 800-4xPEG Dye gør det særligt anvendeligt i en række biologiske, kemiske og farmaceutiske applikationer, herunder in vivo-billeddannelse. PEG-kæderne forbedrer også opløseligheden af farvestofferne og mærkede molekyler i vandig opløsning, hjælper med cellepermeabilitet og forbedrer vævsretention.
Højdepunkter:- Høj fluorescensintensitet– fluorescens sammenlignelig med Alexa Fluor™ 800 og IRDye™ 800
- PEGyleret– forbedrer opløseligheden i vandig opløsning og hjælper med cellepermeabilitet
- Fluorescensmikroskopi
- In vivo eller ex vivo billeddannelse
- Cellebaserede assays
- Flowcytometri/fluorescensaktiveret cellesortering (FACS )
DyLight 800-4xPEG Amine-Reactive Dye aktiveres med en N- hydroxysuccinimid (NHS) esterdel for at reagere med eksponeret N-terminalα -aminogrupper ellerε -aminogrupper af lysinrester for at danne stabile amidbindinger. Lær mere om NHS esterkemi.
Typiske mærkningsreaktioner kræver, at farvestoffet først opløses i vandfrit dimethylformamid (DMF) eller et andet passende organisk opløsningsmiddel, før der tilsættes en specifik molær mængde farvestof til en aminfri buffer indeholdende proteinet, der skal mærkes. Den høje opløselighed af DyLight Fluors gør det dog muligt at tilsætte proteinopløsninger direkte til mærkningsreagenset.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | Reaktivt farvestof |
| Opløselighed | DMF (dimethylformamid) |
| Indhold og opbevaring | Opbevares tørret ved -20 °C. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester |
| Etiket eller farvestof | DyLight™ 800 |
| Etikettype | DyLight Fluors |
| Produktlinje | DyLight |
| Emission | 794 |
| Vis mere |