Få mere at vide
Thermo Scientific™ DyLight™ 680 NHS Ester
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Amine-Reactive DyLight Dyes er NHS ester-aktiverede DyLight Fluors til fluorescensmærkning af antistoffer og andre proteiner, der skal bruges som molekylære prober til cellulær billeddannelse og andre fluorescensdetektionsmetoder.
Højdepunkter:
Lysstyrke: høj fluorescensintensitet giver enestående følsomhed og kræver mindre konjugat
Fotostabilitet: enestående modstand mod fotoblegning muliggør fluorescensbilleddannelse under de mest krævende forhold (f.eks. struktureret belysning, 4pi mikroskopi)
Instrumentkompatibilitet: emissionsspektre matcher de vigtigste udgangsbølgelængder for almindelig fluorescensinstrumentering
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | Farve |
| Opløselighed | DMF (dimethylformamid) |
| Indhold og opbevaring | Opbevares tørret ved -20 °C. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester |
| Etiket eller farvestof | DyLight™ 680 |
| Etikettype | DyLight Fluors |
| Produktlinje | DyLight |
| Emission | 712 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- DyLight 680 NHS Ester,1 mg
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: DyLight Reactive Dyes