Få mere at vide
Thermo Scientific™ DyLight™ 550 NHS Ester
Artikelnummer. p-7184485 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mg
5 x 50μ g
Pakningsstørrelse:
1mg
Pakke med 5
Artikelnummer. 10387779
Brand: Thermo Scientific™ 62262
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærk antistoffer eller andre proteiner som prober til fluorescensbilleddannelsesassays med det fulde spektrale udvalg af NHS-esteraktiverede DyLight-farvestoffer.
Thermo Scientific™ Amine-Reactive DyLight Dyes er NHS ester-aktiverede DyLight Fluors til fluorescensmærkning af antistoffer og andre proteiner, der skal bruges som molekylære prober til cellulær billeddannelse og andre fluorescensdetektionsmetoder.
DyLight-farvestofferne udviser højere fluorescensintensitet og fotostabilitet end Alexa™ , CyDye™ og LI-COR™ Farver i mange applikationer og forbliver meget fluorescerende over et bredt pH-område (pH 4-9). Derudover tillader vandopløseligheden af DyLight-farvestofferne et højt farvestof-til-protein-forhold uden udfældning under konjugering.
Højdepunkter:
  • Lysstyrke: høj fluorescensintensitet giver enestående følsomhed og kræver mindre konjugat
  • Fotostabilitet: enestående modstand mod fotoblegning muliggør fluorescensbilleddannelse under de mest krævende forhold (f.eks. struktureret belysning, 4pi mikroskopi)
  • Instrumentkompatibilitet: emissionsspektre matcher de vigtigste udgangsbølgelængder for almindelig fluorescensinstrumentering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 mg
Produkttype Farve
Opløselighed DMF (dimethylformamid)
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved -20 °C.
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Etiket eller farvestof DyLight™ 550
Etikettype DyLight Fluors
Produktlinje DyLight
Emission 576
Excitation 562
Mærkningsmål Proteiner
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DyLight 550 NHS Ester,1 mg.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: DyLight Reactive Dyes