Få mere at vide
Thermo Scientific™ DyLight™ 488 NHS Ester
Artikelnummer. 10485145 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 x 50μ g
Pakningsstørrelse:
1mg
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10485145 1 mg 1mg
11849370 5 x 50μ g Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10485145 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 46402
Mærk antistoffer eller andre proteiner som prober til fluorescensbilleddannelsesassays med det fulde spektrale udvalg af NHS-esteraktiverede DyLight-farvestoffer.
Thermo Scientific™ Amine-Reactive DyLight Dyes er NHS ester-aktiverede DyLight Fluors til fluorescensmærkning af antistoffer og andre proteiner, der skal bruges som molekylære prober til cellulær billeddannelse og andre fluorescensdetektionsmetoder.
DyLight-farvestofferne udviser højere fluorescensintensitet og fotostabilitet end Alexa™ , CyDye™ og LI-COR™ Farver i mange applikationer og forbliver meget fluorescerende over et bredt pH-område (pH 4-9). Derudover tillader vandopløseligheden af DyLight-farvestofferne et højt farvestof-til-protein-forhold uden udfældning under konjugering.
Højdepunkter:
  • Lysstyrke: høj fluorescensintensitet giver enestående følsomhed og kræver mindre konjugat
  • Fotostabilitet: enestående modstand mod fotoblegning muliggør fluorescensbilleddannelse under de mest krævende forhold (f.eks. struktureret belysning, 4pi mikroskopi)
  • Instrumentkompatibilitet: emissionsspektre matcher de vigtigste udgangsbølgelængder for almindelig fluorescensinstrumentering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 mg
Produkttype Farve
Opløselighed DMF (dimethylformamid)
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved -20 °C, beskyttet mod lys.
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Etiket eller farvestof DyLight™ 488
Etikettype DyLight Fluors
Produktlinje DyLight
Emission 518
Excitation 493
Mærkningsmål Proteiner
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dylight 488 NHS-Ester
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: DyLight Reactive Dyes