missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DYKDDDDK Mouse anti-Recombinant Protein, CoraLite 594, Clone: 1E7B4, Proteintech
Shop alle Proteintech produkterBeskrivelse
The DYKDDDDK antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of DYKDDDDK. This antibody recognizes recombinant protein antigen. The DYKDDDDK antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | DYKDDDDK |
| Applikationer | Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1E7B4 |
| Konjugeret | CoraLite 594 |
| Værtsarter | Mouse |
| Mængde | 100 μL |
| Primær eller sekundær | Primary |
| Isotype | IgG2b |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?