Få mere at vide
DYKDDDDK Mouse anti-Recombinant Protein, CoraLite 594, Clone: 1E7B4, Proteintech
Artikelnummer. 16850926 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Mængde:
100 μL
Artikelnummer. Mængde
16850926 100 μL
1 options
Artikelnummer. 16850926 Leverandør Proteintech Leverandørnr. CL59466008100UL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mouse Monoclonal Antibody
The DYKDDDDK antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of DYKDDDDK. This antibody recognizes recombinant protein antigen. The DYKDDDDK antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.
Tekniske data
Antigen DYKDDDDK
Applikationer Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 1E7B4
Konjugeret CoraLite 594
Værtsarter Mouse
Mængde 100 μL
Primær eller sekundær Primary
Isotype IgG2b