Få mere at vide
Thermo Scientific™ Farvede røde vandige fluorescerende partikler
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) middelværdi:
0,025μ m
0,05μ m
0,06μ m
0,10μ m
0.16 μm
0,20μ m
0,30μ m
0,40μ m
0,50μ m
0,60μ m
0,70μ m
0,80μ m
0,90μ m
1.0μ m
2.0μ m
3.0μ m
Mængde:
1 Each
1 hver
10 mL
15 mL
15mL
60 mL
90 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
15ml
60ml
90ml
Hver
Beskrivelse
Forbedre følsomhed og sporbarhed for analytiske metoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Røde vandige fluorescerende partikler, mikrosfæresuspensioner, der er indfarvet indvendigt og har lyse farver med høj kontrast.
Fluoro-Max fluorescerende partikler udsender lyse og tydelige farver, når de belyses af lys med kortere bølgelængder end emissionsbølgelængden, hvilket forbedrer deres kontrast og synlighed i forhold til baggrundsmaterialer. Disse internt farvede polymerpartikler udnytter den eksklusive Firefli™ proces til at inkorporere farvestoffet i hele polymermatrixen for at producere klare fluorescerende farver, minimere fotoblegning og forhindre farveudvaskning i vandige medier.
Funktioner:
Spektral information er omtrentlig og kun til reference. Farvestoffernes spektrale egenskaber afhænger af deres koncentration og fysiske miljø. De nøjagtige excitations- og emissionsmaksima kan variere afhængigt af partiklernes størrelse og sammensætning.
Funktioner:
- Fremstillet af polystyren (PS), som har en densitet på 1,05 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm (25 °C)
- Vandige suspensioner pakkes som 1 % faststof
- Kan påvises med et epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller fluorescensaktiveret cellesortering
- Kan også detekteres ved hjælp af minerallys eller sort lys (UV)
Spektral information er omtrentlig og kun til reference. Farvestoffernes spektrale egenskaber afhænger af deres koncentration og fysiske miljø. De nøjagtige excitations- og emissionsmaksima kan variere afhængigt af partiklernes størrelse og sammensætning.
Anbefalet til:
- Filter test
- Flowsporing
- Biologisk forskning
Tekniske data
Tekniske data
Tilsætningsstof | Spormængder af overfladeaktivt middel for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet |
Koncentration | 1 % fast stof |
Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, afkøles (2° til 8 °C) produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. Produktet leveres med rørestang til kontinuerlig blanding under prøvetagning. |
Indhold | Farvede polystyrenpartikler i vand |
Farve | Rød |
Materiale | Polystyren |
Produkttype | Fluorescerende partikel |
Farvetype | Firefli Fluorescerende rød (542/612 nm) |
Inkluderer | Indlægsark |
Partikeldensitet | 1.05g/cm³ |
Vis mere |
Dokumenter
Product Information
Warranties
Particle Retention Testing of 0.05 to 0.5 Micrometer Membrane Filters
Filstørrelse: 92.7 kB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Farvede røde vandige fluorescerende partikler >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion