Få mere at vide
Thermo Scientific™ Farvede røde vandige fluorescerende partikler
Forbedre følsomheden og sporbarheden for analysemetoder med mikrosfæresuspensioner, der er indfarvet indvendigt og har lyse farver med høj kontrast.
Brand:  Thermo Scientific™ R400
1625.08 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11834932
  • 1670.00 DKK / 15ml
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Forbedre følsomhed og sporbarhed for analytiske metoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Røde vandige fluorescerende partikler, mikrosfæresuspensioner, der er indfarvet indvendigt og har lyse farver med høj kontrast.
Fluoro-Max fluorescerende partikler udsender lyse og tydelige farver, når de belyses af lys med kortere bølgelængder end emissionsbølgelængden, hvilket forbedrer deres kontrast og synlighed i forhold til baggrundsmaterialer. Disse internt farvede polymerpartikler udnytter den eksklusive Firefli™ proces til at inkorporere farvestoffet i hele polymermatrixen for at producere klare fluorescerende farver, minimere fotoblegning og forhindre farveudvaskning i vandige medier.
Funktioner:
  • Fremstillet af polystyren (PS), som har en densitet på 1,05 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm (25 °C)
  • Vandige suspensioner pakkes som 1 % faststof
  • Kan påvises med et epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller fluorescensaktiveret cellesortering
  • Kan også detekteres ved hjælp af minerallys eller sort lys (UV)
Note:
Spektral information er omtrentlig og kun til reference. Farvestoffernes spektrale egenskaber afhænger af deres koncentration og fysiske miljø. De nøjagtige excitations- og emissionsmaksima kan variere afhængigt af partiklernes størrelse og sammensætning.
Anbefalet til:
  • Filter test
  • Flowsporing
  • Biologisk forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Spormængder af overfladeaktivt middel for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet
Medmindre andet er angivet, afkøles (2° til 8 °C) produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. Produktet leveres med rørestang til kontinuerlig blanding under prøvetagning.
Rød
Fluorescerende partikel
Indlægsark
15 mL
Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
0,40μ m
0,40μ m
1 % fast stof
Farvede polystyrenpartikler i vand
Polystyren
Firefli Fluorescerende rød (542/612 nm)
1.05g/cm³
1,59 ved 589 nm (25 °C)
<5%
0,40μ m
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Farvede røde vandige fluorescerende partikler > Fluorescerende rød; 0,40 μm; 15 ml