Få mere at vide
Thermo Scientific™ Farvede røde vandige fluorescerende partikler
Artikelnummer. 11824932 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) middelværdi:
0,025μ m
0,05μ m
0,06μ m
0,10μ m
0,16 μm
0,20μ m
0,30μ m
0,40μ m
0,50μ m
0,60μ m
0,70μ m
0,80μ m
0,90μ m
1.0μ m
2.0μ m
3.0μ m
Mængde:
1 hver
1 stk.
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
15ml
60ml
90ml
Hver
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11824932
Marque: Thermo Scientific™ R300B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Forbedre følsomheden og sporbarheden for analysemetoder med mikrosfæresuspensioner, der er indfarvet indvendigt og har lyse farver med høj kontrast.
Forbedre følsomhed og sporbarhed for analytiske metoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Røde vandige fluorescerende partikler, mikrosfæresuspensioner, der er indfarvet indvendigt og har lyse farver med høj kontrast.
Fluoro-Max fluorescerende partikler udsender lyse og tydelige farver, når de belyses af lys med kortere bølgelængder end emissionsbølgelængden, hvilket forbedrer deres kontrast og synlighed i forhold til baggrundsmaterialer. Disse internt farvede polymerpartikler udnytter den eksklusive Firefli™ proces til at inkorporere farvestoffet i hele polymermatrixen for at producere klare fluorescerende farver, minimere fotoblegning og forhindre farveudvaskning i vandige medier.
Funktioner:
  • Fremstillet af polystyren (PS), som har en densitet på 1,05 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm (25 °C)
  • Vandige suspensioner pakkes som 1 % faststof
  • Kan påvises med et epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller fluorescensaktiveret cellesortering
  • Kan også detekteres ved hjælp af minerallys eller sort lys (UV)
Note:
Spektral information er omtrentlig og kun til reference. Farvestoffernes spektrale egenskaber afhænger af deres koncentration og fysiske miljø. De nøjagtige excitations- og emissionsmaksima kan variere afhængigt af partiklernes størrelse og sammensætning.
Anbefalet til:
  • Filter test
  • Flowsporing
  • Biologisk forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tilsætningsstof Spormængder af overfladeaktivt middel for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet
Koncentration 1 % fast stof
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, afkøles (2° til 8 °C) produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. Produktet leveres med rørestang til kontinuerlig blanding under prøvetagning.
Indhold Farvede polystyrenpartikler i vand
Farve Rød
Materiale Polystyren
Produkttype Fluorescerende partikel
Farvetype Firefli Fluorescerende rød (542/612 nm)
Inkluderer Indlægsark
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 90 ml
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Ensartethed <5%
Diameter (metrisk) middelværdi 0,30μ m
Diameter (metrisk) Nominel 0,30μ m
Diameter (metrisk) 0,30μ m
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis