Få mere at vide
Thermo Scientific™ Farvede røde vandige fluorescerende partikler
Artikelnummer. 11824922 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) middelværdi:
0,025μ m
0,05μ m
0,06μ m
0,10μ m
0,16 μm
0,20μ m
0,30μ m
0,40μ m
0,50μ m
0,60μ m
0,70μ m
0,80μ m
0,90μ m
1.0μ m
2.0μ m
3.0μ m
Mængde:
1 hver
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
15ml
60ml
90ml
Hver
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) middelværdi Mængde Pakningsstørrelse
11824922 3.0μ m 60 ml 60ml
10012714 1.0μ m 1 hver 10ml
11884912 1.0μ m 60 ml 60ml
11894912 2.0μ m 10 ml 10ml
11804922 2.0μ m 1 hver 60ml
10175094 3.0μ m 10 ml 10ml
11834922 0,10μ m 15 ml 15ml
11844922 0,10μ m 1 hver 90ml
11854922 0,16 μm 1 hver 15ml
11864922 0,16 μm 1 hver 90ml
10200035 0,20μ m 15 ml 15ml
11884922 0,20μ m 90 ml 90ml
10526245 0,025μ m 15 ml 15ml
11804932 0,025μ m 90 ml 90ml
10559124 0,30μ m 15 ml 15ml
11824932 0,30μ m 90 ml 90ml
11834932 0,40μ m 15 ml 15ml
11844932 0,40μ m 90 ml 90ml
12685597 0,05μ m 15 ml 15ml
11854932 0,05μ m 15 ml Hver
11523383 0,50μ m 1 hver 15ml
11884932 0,50μ m 90 ml 90ml
11864932 0,05μ m 90 ml 90ml
11894932 0,06μ m 1 hver 15ml
11814942 0,60μ m 1 hver 15ml
11824942 0,60μ m 90 ml 90ml
11804942 0,06μ m 90 ml 90ml
11834942 0,70μ m 15 ml 15ml
11844942 0,70μ m 90 ml 90ml
11854942 0,80μ m 15 ml 15ml
11864942 0,80μ m 90 ml 90ml
11874942 0,90μ m 15 ml 15ml
11884942 0,90μ m 1 hver 90ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Artikelnummer. 11824922 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0300B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64610.00 DKK
    7347.90 DKK / 60ml
    Spare 57262.10 DKK
    88% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Forbedre følsomheden og sporbarheden for analysemetoder med mikrosfæresuspensioner, der er indfarvet indvendigt og har lyse farver med høj kontrast.
Forbedre følsomhed og sporbarhed for analytiske metoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Røde vandige fluorescerende partikler, mikrosfæresuspensioner, der er indfarvet indvendigt og har lyse farver med høj kontrast.
Fluoro-Max fluorescerende partikler udsender lyse og tydelige farver, når de belyses af lys med kortere bølgelængder end emissionsbølgelængden, hvilket forbedrer deres kontrast og synlighed i forhold til baggrundsmaterialer. Disse internt farvede polymerpartikler udnytter den eksklusive Firefli™ proces til at inkorporere farvestoffet i hele polymermatrixen for at producere klare fluorescerende farver, minimere fotoblegning og forhindre farveudvaskning i vandige medier.
Funktioner:
  • Fremstillet af polystyren (PS), som har en densitet på 1,05 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm (25 °C)
  • Vandige suspensioner pakkes som 1 % faststof
  • Kan påvises med et epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller fluorescensaktiveret cellesortering
  • Kan også detekteres ved hjælp af minerallys eller sort lys (UV)
Note:
Spektral information er omtrentlig og kun til reference. Farvestoffernes spektrale egenskaber afhænger af deres koncentration og fysiske miljø. De nøjagtige excitations- og emissionsmaksima kan variere afhængigt af partiklernes størrelse og sammensætning.
Anbefalet til:
  • Filter test
  • Flowsporing
  • Biologisk forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Spormængder af overfladeaktivt middel for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet
Koncentration 1 % fast stof
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, afkøles (2° til 8 °C) produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. Produktet leveres med rørestang til kontinuerlig blanding under prøvetagning.
Indhold Farvede polystyrenpartikler i vand
Farve Rød
Materiale Polystyren
Produkttype Fluorescerende partikel
Farvetype Firefli Fluorescerende rød (542/612 nm)
Inkluderer Indlægsark
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 60 ml
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Ensartethed <5%
Diameter (metrisk) middelværdi 3.0μ m
Diameter (metrisk) Nominel 3.0μ m
Diameter (metrisk) 3.0μ m