Få mere at vide
Thermo Scientific™ Farvede røde vandige fluorescerende partikler
Artikelnummer. 11814942 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) middelværdi:
0,025μ m
0,05μ m
0,06μ m
0,10μ m
0,16 μm
0,20μ m
0,30μ m
0,40μ m
0,50μ m
0,60μ m
0,70μ m
0,80μ m
0,90μ m
1.0μ m
2.0μ m
3.0μ m
Mængde:
1 hver
1 stk.
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
15ml
60ml
90ml
Hver
Artikelnummer. 11814942
Brand: Thermo Scientific™ R600
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedre følsomheden og sporbarheden for analysemetoder med mikrosfæresuspensioner, der er indfarvet indvendigt og har lyse farver med høj kontrast.
Forbedre følsomhed og sporbarhed for analytiske metoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Røde vandige fluorescerende partikler, mikrosfæresuspensioner, der er indfarvet indvendigt og har lyse farver med høj kontrast.
Fluoro-Max fluorescerende partikler udsender lyse og tydelige farver, når de belyses af lys med kortere bølgelængder end emissionsbølgelængden, hvilket forbedrer deres kontrast og synlighed i forhold til baggrundsmaterialer. Disse internt farvede polymerpartikler udnytter den eksklusive Firefli™ proces til at inkorporere farvestoffet i hele polymermatrixen for at producere klare fluorescerende farver, minimere fotoblegning og forhindre farveudvaskning i vandige medier.
Funktioner:
  • Fremstillet af polystyren (PS), som har en densitet på 1,05 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm (25 °C)
  • Vandige suspensioner pakkes som 1 % faststof
  • Kan påvises med et epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller fluorescensaktiveret cellesortering
  • Kan også detekteres ved hjælp af minerallys eller sort lys (UV)
Note:
Spektral information er omtrentlig og kun til reference. Farvestoffernes spektrale egenskaber afhænger af deres koncentration og fysiske miljø. De nøjagtige excitations- og emissionsmaksima kan variere afhængigt af partiklernes størrelse og sammensætning.
Anbefalet til:
  • Filter test
  • Flowsporing
  • Biologisk forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Spormængder af overfladeaktivt middel for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet
Koncentration 1 % fast stof
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, afkøles (2° til 8 °C) produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. Produktet leveres med rørestang til kontinuerlig blanding under prøvetagning.
Indhold Farvede polystyrenpartikler i vand
Farve Rød
Materiale Polystyren
Produkttype Fluorescerende partikel
Farvetype Firefli Fluorescerende rød (542/612 nm)
Inkluderer Indlægsark
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 1 hver
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Ensartethed <3%
Diameter (metrisk) middelværdi 0,60μ m
Diameter (metrisk) Nominel 0,60μ m
Diameter (metrisk) 0,60μ m