Beskrivelse
- Biologisk nedbrydelig og ugiftig.
- Blå farve lysner damme.
- Farvestoffer diffunderer hurtigt i vand og giver en levende farve, der er let at se.
- Fremragende til at identificere diffusions- og spredningsmønstre, strømningshastigheder, udledningssteder, nedsivningsområder, havmarkering og mere.
- Brug blåt farvestof til at lysne skumle damme og andre anlagte farvande.
- Minimum påviselig koncentration af alle farvestoffer i klart vand er 1 ppm.
- Fås i tabletter, væsker eller pulver.
- Hurtigt opløselige tabletter er nemme at håndtere med mindre rod end andre former.
- De er perfekte til applikationer som stormledninger, køle- og VVS-systemer og kloakledninger.
- Vælg væske til applikationer såsom målt input, flow/fortynding/disperationshastighedsvurdering, septiske inspektioner eller fluoremetriske farvestoftest.
- Pulver er velegnet til store applikationer, hvor væske er uønsket, såsom køletårne, søer, floder og damme eller kraftværksrør.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Oversigt | Blue Dye-tabletter, 200 tabletter |
| Til brug med (applikation) | Lysende skumle damme og andre anlagte farvande |
| Antal prøver | 200 prøver |
| Mængde | 200 pakker |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Dye Tracer |