Få mere at vide
Cole-Parmer™ Farvekoncentrat
Artikelnummer. 11797947 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Gul/grøn
Mørkerød
pH-område:
5.1 til 5.3
8
8,6 til 8,8
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve pH-område unitSize
11797947 Blå 5.1 til 5.3 Hver
11787947 Gul/grøn 8 Hver
11777947 Mørkerød 8,6 til 8,8 Hver
3 options
Artikelnummer. 11797947
Brand: Cole-Parmer™ 0029818
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bestem vandstrømmen i lukkede kredsløb eller åbne kanaler med disse farvestoffer. Farvekoncentrat diffunderer hurtigt i vand og giver en levende farve, der er let at se. Fremragende til at identificere diffusions- og spredningsmønstre, strømningshastigheder, udledningssteder, nedsivningsområder, havmarkering og mere.
F
  • Fluorescerende gul/grøn farvestof (fluorescein) fungerer bedst i siltfyldt vand.
  • Brug en ultraviolet lampe (bestilles separat nedenfor) til at spore fluorescerende røde eller gule/grønne farvestoffer, hvor normal visuel påvisning er vanskelig
  • Vil ’ikke skade miljøet ugiftigt —og biologisk nedbrydeligt
  • Brugervenlig farve i hurtigt spredende farvestof identificerer spredningsmønstre, strømningshastigheder, nedsivning og mere Ikke-kræftfremkaldende fluorescerende rødt farvestof er ideelt til gulnet eller stærkt alget vand
  • Lys skumle damme med blåt farvestof
  • Minimum påviselig koncentration er 1 ppm
Tekniske data
Farve Blå
pH-område 5.1 til 5.3
Til brug med (applikation) Sprøjte-top dispensering
Mængde 1/Pk.
Type Dye Tracer