Få mere at vide
Cole-Parmer™ Farvekoncentrat
Artikelnummer. 11787947 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Gul/grøn
Mørkerød
pH-område:
5.1 til 5.3
8
8,6 til 8,8
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve pH-område unitSize
11787947 Gul/grøn 8 Hver
11797947 Blå 5.1 til 5.3 Hver
11777947 Mørkerød 8,6 til 8,8 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11787947 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0029817
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00 DKK
    288.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 80.60 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestem vandstrømmen i lukkede kredsløb eller åbne kanaler med disse farvestoffer. Farvekoncentrat diffunderer hurtigt i vand og giver en levende farve, der er let at se. Fremragende til at identificere diffusions- og spredningsmønstre, strømningshastigheder, udledningssteder, nedsivningsområder, havmarkering og mere.
  • Fluorescerende gul/grøn farvestof (fluorescein) fungerer bedst i siltfyldt vand.
  • Brug en ultraviolet lampe (bestilles separat nedenfor) til at spore fluorescerende røde eller gule/grønne farvestoffer, hvor normal visuel påvisning er vanskelig
  • Vil ’ikke skade miljøet ugiftigt —og biologisk nedbrydeligt
  • Brugervenlig farve i hurtigt spredende farvestof identificerer spredningsmønstre, strømningshastigheder, nedsivning og mere Ikke-kræftfremkaldende fluorescerende rødt farvestof er ideelt til gulnet eller stærkt alget vand
  • Lys skumle damme med blåt farvestof
  • Minimum påviselig koncentration er 1 ppm
Tekniske data
Farve Gul/grøn
pH-område 8
Til brug med (applikation) Sprøjte-top dispensering
Mængde 1/Pk.
Type Dye Tracer