Beskrivelse
- Fluorescerende gul/grøn farvestof (fluorescein) fungerer bedst i siltfyldt vand.
- Brug en ultraviolet lampe (bestilles separat nedenfor) til at spore fluorescerende røde eller gule/grønne farvestoffer, hvor normal visuel påvisning er vanskelig
- Vil ’ikke skade miljøet ugiftigt —og biologisk nedbrydeligt
- Brugervenlig farve i hurtigt spredende farvestof identificerer spredningsmønstre, strømningshastigheder, nedsivning og mere Ikke-kræftfremkaldende fluorescerende rødt farvestof er ideelt til gulnet eller stærkt alget vand
- Lys skumle damme med blåt farvestof
- Minimum påviselig koncentration er 1 ppm
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Mørkerød |
| pH-område | 8,6 til 8,8 |
| Til brug med (applikation) | Sprøjte-top dispensering |
| Mængde | 1/Pk. |
| Type | Dye Tracer |