Få mere at vide
Dydrogesterone, TRC
Artikelnummer. 30385978
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30385978 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30385978 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD82600010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Dydrogesterone
CAS 152-62-5
Molekylær formel C21 H28 O2
Mængde 10 mg
Synonym (9beta,10alpha)-Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Dehydro-9beta,10alpha-progesterone, 6-Dehydroretroprogesterone, 6alpha-Dehydro-retro-4-pregnene-3,20-dione, Diphaston, Dufaston, Gynorest, Hydrogesterone, Prodel, Retrone
InChI formel InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,12,16-19H,6-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19+,20+,21+/m0/s1
SMIL CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (8S,9R,10S,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 312.45
Formel vægt 312.2089
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.