Få mere at vide
Dydrogesterone, MedChemExpress
Beskrivelse
Dydrogesterone is a potent, orally active progestogen indicated in a wide variety of gynaecological conditions related to progesterone deficiency.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dydrogesterone |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 152-62-5 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H28O2 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (106.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC([C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C=CC4=CC(CC[C@@]4(C)[C@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.45 |
| Vis mere |