Få mere at vide
Dydrogesterone, LoGiCal
Artikelnummer. 30459634
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459634 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459634 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0328.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dydrogesterone
CAS 152-62-5
Analyt- eller komponentnavne Dydrogesterone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H28 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (9beta,10alpha)-Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Dehydro-9beta,10alpha-progesterone, 6-Dehydroretroprogesterone, 6alpha-Dehydro-retro-4-pregnene-3,20-dione, Diphaston, Dufaston, Gynorest, Hydrogesterone, Prodel, Retrone;
InChI formel InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,12,16-19H,6-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19+,20+,21+/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (8S,9R,10S,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 312.45
Mængde 10 mg
Formel vægt 312.2089 g/mol