Få mere at vide
Dydrogesterone, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dydrogesterone |
| CAS | 152-62-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dydrogesterone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H28 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (9beta,10alpha)-Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Dehydro-9beta,10alpha-progesterone, 6-Dehydroretroprogesterone, 6alpha-Dehydro-retro-4-pregnene-3,20-dione, Diphaston, Dufaston, Gynorest, Hydrogesterone, Prodel, Retrone; |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,12,16-19H,6-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19+,20+,21+/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C |
| Vis mere |