missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dyclonine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dyclonine Hydrochloride |
| CAS | 536-43-6 |
| Molekylær formel | C18 H27 N O2 . Cl H |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Dyclonine Hydrochloride, 1-Propanone, 1-(4-butoxyphenyl)-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(4-butoxyphenyl)-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 4'-butoxy-3-piperidino-, hydrochloride (7CI,8CI), 4'-Butoxy-3-piperidinopropiophenone hydrochloride, Diclonina, Diclonine, Dyclocaine hydrochloride, Dyclone, Dyclonine, Dyclonine hydrochloride, Dyclothane, Tanaclone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27NO2.ClH/c1-2-3-15-21-17-9-7-16(8-10-17)18(20)11-14-19-12-5-4-6-13-19;/h7-10H,2-6,11-15H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCCCOc1ccc(cc1)C(=O)CCN2CCCCC2 |
| IUPAC navn | 1-(4-butoxyphenyl)-3-piperidin-1-ylpropan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.87 |
| Formel vægt | 325.1809 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?